反応適合性
reagent type: catalyst
core: sodium
mp
950 °C (lit.)
密度
1.86 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na]S[Na]
InChI
1S/2Na.S
InChI Key
CXPWOVUZRAFMDA-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- 品質保証 - 一貫した結果をもたらす純度98%の品質検査を実施済みです。
- 量産規模、パイロット規模へのスケールアップが可能です。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
407410-50G:4548173224626
407410-BULK:
407410-VAR:
407410-10G:4548173224619
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
endothelial function in a canine model of cardiopulmonary
bypass
資料
ポリオール法を用いた、さまざまな構造形態の貴金属ナノ構造体の合成について、ワシントン大学のYounan Xia教授に解説していただきました。
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.