Merck
R4632
Sigma-Aldrich
酢酸レチニル
synthetic, crystalline solid or supercooled liquid
別名:
ビタミン A アセタート, 酢酸レチノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H32O2
CAS番号:
分子量:
328.49
Beilstein:
1915439
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058009
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
crystalline solid or supercooled liquid
有効性
2,600,000-2,940,000 I.U. per g
light yellow to dark yellow
mp
57-58 °C
~58 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
InChI Key
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビタミンAは、通常、食品中で[1]ビタミンAの既成供給源であるレチニルエステルとして生じます。[2]酢酸レチニルは、黄色の血漿として存在し、水に可溶性です。エタノールおよび油類に可溶性です。[3]
アプリケーション
酢酸レチニルは、次の用途で使用されています。
  • マウスにおける蝸牛発生に対するその作用を研究するために[4]
  • 卵黄中の抗酸化物質の定量に用いる内部標準物質の成分として[4]
  • 血清レチノール濃度測定の内部標準物質として[5]
生物化学的/生理学的作用
レチナール酸、レチノール酸、およびレチノイン酸は、ビタミンAのアルデヒド型、アルコール型、および酸性型です。レチノイドは、脂肪族鎖中の不飽和結合に起因する多数の幾何異性体として存在します。
レチノイドはプロピオン酸レチニル、酢酸レチニルおよびパルミチン酸レチニルなどのレチニルエステルとしても存在します。レチニルエステルは必要に応じてレチノールおよび他のレチノイドに変換されるビタミンAのプールを提供します。酢酸レチニルは広範囲の生物学的用途で使用されます。
物理的形状
溶融物としてパッケ-ジされていますが、結晶状固体または過冷却粘液として存在している場合もあります。
アナリシスノート
活性はUSP標準とのHPLCによる比較に基づいています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
R4632-1G:
R4632-5G:
2018010:
R4632-BULK:
R4632-VAR:
R4632-100G:
R4632-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Capillary electrophoresis Food Additives
Frazier RA
Encyclopedia of Separation Science (2007)
The common marmoset in captivity and biomedical research
Marini RP
Common Fragrance and Flavor Materials (2018)
Effects of retinoid treatment on cochlear development, connexin expression and hearing thresholds in mice
Kim Yy, et al.
Journal of Otolaryngology - Head & Neck Surgery = Le Journal D'Oto-rhino-laryngologie et de Chirurgie Cervico-Faciale (2018)
Assessment of the relative dose-response test based on serum retinol-binding protein instead of serum retinol in determining low hepatic vitamin A stores
Fujita M, et al.
American Journal of Clinical Nutrition (2009)
Buhler Volker
Vademecum for Vitamin Formulations (2001)
プロトコル
GB method with Ascentis® Express C30 column achieves baseline resolution for Vitamin A and E critical pair.