由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP
APIファミリー
tocopherol
フォーム
solid
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
密度
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
InChI Key
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
All-rac-alpha-tocopheryl acetate, the ester of all-rac-alpha-tocopherol, is a commercial form of vitamin E. It is responsible for the protection of phenol groups of the parent tocopherol against oxidation.[1][2]
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
Y0000384-30MG:
Y0000384-1EA:
Y0000384:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック