Merck
SML1544
Sigma-Aldrich
VPC-14228
≥98% (HPLC)
別名:
2-Morpholino-4-phenylthiazole, 4-(4-Phenyl-2-thiazolyl)-morpholine, 4-(4-Phenylthiazol-2-yl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥59,250
¥59,250
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥59,250
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14N2OS
CAS番号:
分子量:
246.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥59,250
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1(N2CCOCC2)=NC(C3=CC=CC=C3)=CS1
InChI
1S/C13H14N2OS/c1-2-4-11(5-3-1)12-10-17-13(14-12)15-6-8-16-9-7-15/h1-5,10H,6-9H2
InChI Key
MRNNJVNMXOZEQC-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
VPC-14228 is a potent and specific inhibitor of human androgen receptor (AR) that binds to AR DNA-binding domain (AR DBD). Apparently VPC-14228 blocks the transcriptional activity of constitutively active AR splice variants.
VPC-14228 is a potent and specific inhibitor of human androgen receptor (AR).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1544-VAR:
SML1544-BULK:
SML1544-5MG:
SML1544-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)