スキップする
F4759
Bovine Fibronectin
from bovine plasma, powder, suitable for cell culture
Fibronectin bovine plasma
別名:
フィブロネクチン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42020141
NACRES:
NA.75
EC Number:
289-149-2
MDL number:
Biological source:
bovine plasma
Form:
powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
≥1 mg protein/mL
Mol wt:
~450 kDa
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ウシ血漿フィブロネクチン, powder, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
bovine plasma
Quality Segment
sterility
sterile
product line
BioReagent
form
powder
mol wt
~450 kDa
packaging
pkg of 1 mg, pkg of 2 mg, pkg of 5 mg
concentration
≥1 mg protein/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
1‑5 μg/cm2
solubility
H2O: 1 mg/mL at 37 °C (Store reconstituted solution in working aliquots at -20°C or lower.)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... FN1(2807940)
General description
フィブロネクチンは、多数のドメインを有する糖タンパク質です。N末端の中央結合ドメインと、ヘパリン結合ドメインとから構成されています。ウシ血漿フィブロネクチンは、ジスルフィド結合によるポリペプチド鎖を有し、分子量は220~215 kDaに相当します。
フィブロネクチンは接着糖タンパク質であり、細胞膜表面タンパク質としても血漿中にも見られます。フィブロネクチン(FN)は、複数の機能を持った糖タンパク質であり、その遺伝子は、ヒトクロモソームの2q34-36に位置します。この遺伝子は全長75 kbで、50のエクソンを含みます。可溶型と不溶型の2つの主なアイソフォームとして存在します。前者は血漿中に存在し、一方、不溶型は組織や軟骨の細胞外マトリックス(ECM)中に存在します。可変領域の選択的スプライシングと、エキストラドメインA、Bと呼ばれる2つのタイプIIIエクソンにより、FNには約20の異なるフォームが存在します。[1]
Application
ウシ血漿由来フィブロネクチンは以下のアプリケーションに使用されます:
  • 脱落間質細胞(DEC)の培養のためのカバーガラスのコーティング[2]
  • 細胞移動アッセイ(培養プレートをフィブロネクチンでコーティング)[3]
  • 細胞伸展および免疫蛍光[4]
  • タンパク質特異性[5]
  • マイクロ流体チップへのセンサーフィルムの組み込み[6]
  • 組織学および免疫組織化学(IHC)解析[7]
  • 肺癌患者由来の初代細胞培養[8]
Biochem/physiol Actions
フィブロネクチンは、タンパク質の足場形成の調節剤です。血小板の各種機能、創傷治癒、接着、移動、凝集などの細胞プロセスを調整します。ヒト歯髄(HDP)細胞は、初期の接着とその後の伸展をフィブロネクチン(FN)に依存することが研究によって示されています。FNはマイトジェン活性を示し、細胞増殖を促進するとともに、歯髄細胞の象牙芽細胞への分化過程の調節に関与している可能性もあります。FNの存在は、特に歯の象牙質形成に関与する象牙芽細胞への分化において、HDP細胞の運命と発生に影響を及ぼすと考えられます。
Disclaimer
提供された後、本製品は、-20°Cで保管してください。活性は2年間以上維持できます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F1056F0635F0556
biological source
bovine plasma
biological source
human plasma
biological source
rat plasma
biological source
human fibroblasts
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile-filtered
concentration
≥1 mg protein/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
~0.5 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
~450 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
31 kDa
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. charleston SC
    • 1件のレビュー
    • 1件の投票
    星5/5個です。
    culture reagent
    this works great for coating plates for cell culture
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?