スキップする
F0895
Human Fibronectin
from human plasma, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture
FIBRONECTIN FROM HUMAN PLASMA
1のうち3の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
別名:
フィブロネクチン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥39,900
2 mg
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥65,300
5 mg
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥137,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42020141
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
human plasma
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.1% (Solution)
¥39,900
出荷予測2026年6月01日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ヒト血漿由来フィブロネクチン, liquid, 0.1% (Solution), BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human plasma
Quality Segment
sterility
sterile
product line
BioReagent
form
liquid
packaging
pkg of 1 mg, pkg of 2 mg, pkg of 5 mg
concentration
0.1% (Solution)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
1‑5 μg/cm2
solubility
saline: 0.05 M (Tris-buffered)
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... FN1(2335)
General description
フィブロネクチン1は、FN1遺伝子によってコードされる、細胞外マトリックスの糖タンパク質です。血漿や細胞表面に発現しています。FN1遺伝子はヒト染色体2q35にマッピングされます。
FNは、2つのジスルフィド結合によってC末端で結合した二量体タンパク質として生じます。フィブロネクチン構造内では、ドメインはペプチド鎖のアミノ末端とカルボキシ末端のいずれにも近い位置で密に配列されています。さらに、単一の遺伝子に由来するにもかかわらず、この遺伝子の異なる変異体がヒトで20個まで同定されたとの報告があります。
Application
ヒト血漿由来のフィブロネクチンは、H2O2の摂取速度の測定に使用されています。[1]また、細胞培養用のSylgard®モデルのコーティングにも使用されています。また、細胞接着や、ポリマーフィルム上へのタンパク質の直接パターニングにも使用されています。
Biochem/physiol Actions
フィブロネクチンの機能には、細胞の接着、増殖、遊走、創傷治癒、血液凝固、および転移などのさまざまな生物学的過程が含まれます。 フィブロネクチンタンパク質は、細胞の接着や伸展、細胞骨格の制御、形態学や分化において重要な役割を果たします。FN1はまた、細胞外マトリックスの形成、止血、血栓症にも関与しています。FN1の変異は、糸球体症を引き起こします。[2]
Features and Benefits
  • 接着性糖タンパク質
  • ヒト血漿由来
  • 推奨される表面被覆率は1~5 μg/cm2
Preparation Note
本製品は、フィブロネクチンの0.1%溶液です。タンパク質の均一性は、免疫電気泳動によって評価されており、また、エンドトキシン試験済みです。原料は、HIV、ならびにB型およびC型肝炎ウイルスに陰性です。
培養用の表面コーティングでは、フィブロネクチンを滅菌緩衝塩溶液で希釈し、できるだけ少ない液量でコーティングしてください。 その後、表面を45分間、室温で乾燥させます。2~8°Cで2~4週間保存できます。
Analysis Note
タンパク質の均一性は免疫電気泳動法により確認されています。
Legal Information
Sylgard is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Disclaimer
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F2006F1056F0162
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
human plasma
concentration
0.1% (Solution)
concentration
>1 mg/mL protein
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–9/9 質問  
  1. Could Fibronectin (F0895) be used as a positive control for fibronectin in western blot assay? If so, do one need to consider any extra steps in the preparation of such ctrl sample?
    1 回答
    1. This product is intended for use as an attachment substrate for cell culture and has not been tested in western blotting as a positive control. However, the purification process of the starting material includes an affinity step and immunoelectrophoresis performed during Quality testing is against Anti-Fibronectin antibody F3648. While the end user would have to determine suitability, this material is expected to be suitable for use as a positive control in western blotting.
      役に立ちましたか?
  2. How many µg/cm² would the coating concentration be if I applied a coating with a 0.1% concentration using the F0895 product?
    1 回答
    1. The concentration of the 0.1% solution can be found in the Certificate of Analysis. To calculate micrograms per square centimeter, consider the volume used and the surface area of the well.
      役に立ちましたか?
  3. What is the recommended dilution rate for coating the culture surface with F0895-1MG Fibronectin as per the preparation instructions?
    1 回答
    1. The recommended dilution rate for coating the culture surface with F0895-1MG Fibronectin, as per the preparation instructions, is to start with a concentration in the range of 1 - 5 ug/cm^2. For a 96-well plate well with a surface area of about 0.34 cm^2, approximately 2 ul of F0895 further diluted in saline with a total volume of around 50 ul would be sufficient to cover the bottom of the well.
      役に立ちましたか?
  4. What is the recommended storage duration for Fibronectin (F0895) at 4°C, -20°C, and -80°C? How long can a diluted solution of 10ug/mL in PBS be stored at 4°C? Is it possible to reuse the Fibronectin solution to coat culture ware surfaces multiple times?
    1 回答
    1. The recommended storage duration for Fibronectin (F0895) is up to 1 year at 4°C. There has been no testing done on its stability after storage at -80°C or -20°C. A diluted solution of 10ug/mL in PBS can be stored at 4°C for 2-4 weeks. However, the solution cannot be reused to coat culture ware surfaces multiple times; the recommended process involves coating surfaces with a minimal volume, allowing them to air dry for 45 minutes at room temperature, and then storing the cultureware at 4°C for 2-4 weeks.
      役に立ちましたか?
  5. Is Product F0895, Fibronectin from human plasma, sterile?
    1 回答
    1. Fibronectin 0.1% solution is a sterile product.  It is tested for sterility.  The sterility test results can be found on the lot-specific certificate of analysis.
      役に立ちましたか?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  7. How should I store and handle Product F0895, Fibronectin from human plasma?
    1 回答
    1. Recommended storage of this material is  2-8 °C.  Vortexing, excessive agitation, repeated freezing and thawing of reconstituted fibronectin are not recommended.
      役に立ちましたか?
  8. What is the solvent for Product F0895, Fibronectin from human plasma?
    1 回答
    1. This material is solubilized in a 0.05 M Tris-buffered saline, pH 7.5.
      役に立ちましたか?
  9. How much Product F0895, Fibronectin from human plasma, do I use for my application?
    1 回答
    1. Recommended for use as a cell culture substratum at 1-5 μg/cm2 or 0.5-50 μg/mL. Optimal concentration depends on cell type as well as the application or research objectives.
      役に立ちましたか?
レビュー
1–3/3 レビュー  
アクティブなフィルタ
  1. London
    • 1件のレビュー
    • 3件の投票
    星5/5個です。
    Perfect
    I love it. Not really expensive at all.
    Great experience.
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?
  2. CA
    • 1件のレビュー
    • 18件の投票
    星1/5個です。
    Why do you not have a protocol for using this expensive reagent?
    You have no protocol online for using this very expensive item......why? I have been waiting to chat for a total of 15 minutes to get what you should have put online anyway
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?
    1. Merck KGaAからの回答:
      Thank you for your review. Please find the "Fibronectin Coating Protocol" under Protocols and Articles on the product page. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.
  3. Vancouver, BC
    • 1件のレビュー
    • 1件の投票
    星4/5個です。
    No issues, seems to work for hiPSC differentiation protocols.
    Used multiple times and different lots for hiPSC differentiation into iMeLCs. No problems with it.
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?