Merck
SML1265
Sigma-Aldrich
ボセンタン 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
4-(1,1-ジメチルエチル)-N-[6-(2-ヒドロキシエトキシ)-5-(2-メトキシフェノキシ)[2,2′-ビピリミジン]-4-イル]ベンゼンスルホンアミド 一水和物, 4-Tert-ブチル-N- [6-(2-ヒドロキシエトキシ)-5-(2-メトキシ-フェノキシ)-[2,2´]-ビピリミジン-4-イル]-ベンゼンスルホンアミド 一水和物, Ro-47-0203
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥19,700
50 MG
¥78,500
¥19,700
出荷予定日2025年4月04日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥19,700
50 MG
¥78,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H29N5O6S · H2O
CAS番号:
分子量:
569.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥19,700
出荷予定日2025年4月04日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)(NC2=NC(C3=NC=CC=N3)=NC(OCCO)=C2OC4=CC=CC=C4OC)=O.O
InChI
1S/C27H29N5O6S.H2O/c1-27(2,3)18-10-12-19(13-11-18)39(34,35)32-23-22(38-21-9-6-5-8-20(21)36-4)26(37-17-16-33)31-25(30-23)24-28-14-7-15-29-24;/h5-15,33H,16-17H2,1-4H3,(H,30,31,32);1H2
InChI Key
SXTRWVVIEPWAKM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ボセンタン水和物は細胞生存性アッセイで使用されてきました。[1] また、カルシウム過渡応答の解析用ポジティブコントロールとしても使用されてきました。[2]
生物化学的/生理学的作用
ボセンタンは、エンドセリン受容体拮抗薬、降圧剤、肺高血圧症治療薬です。
ボセンタンはエンドセリン受容体拮抗薬です。エンドセリンは強力な血管収縮薬で、くも膜下出血(SAH)や高血圧などの血管攣縮に関連する病態の治療のための拮抗薬として臨床的な関心を集めています。ボセンタンは、肺動脈性肺高血圧症(PAH)の治療において有効なデュアルエンドセリン受容体拮抗薬であり、クラスで初めて市販されました。ボセンタンは、ETAとETBの両方の受容体サブタイプに対する経口投与可能な競合的拮抗薬で、Kiはそれぞれ4.7 nMと95 nMです。
ボセンタンは肺におけるコラーゲンの蓄積を減らすことが分かっており、これはブレオマイシン誘発性肺線維症ラットモデルで確認されています。[3]
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
SML1265-10MG:
SML1265-50MG:
SML1265-BULK:
SML1265-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Molecular phenotyping combines molecular information, biological relevance, and patient data to improve productivity of early drug discovery.
Drawnel F M, et al.
Cell Chemical Biology, 24(5), 624-634 (2017)
Endothelin-1 receptor blockade as new possible therapeutic approach in multiple myeloma.
Russignan A, et al.
British Journal of Haematology, 178(5), 781-793 (2017)
BUILD-1: a randomized placebo-controlled trial of bosentan in idiopathic pulmonary fibrosis.
King Jr T E, et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 177(1), 75-81 (2008)
Xiaomin Liang et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 48(12), 1283-1292 (2020-10-11)
It is well documented that human hepatic clearance based on in vitro metabolism or transporter assays systematically resulted in underprediction; therefore, large empirical scalars are often needed in either static or physiologically based pharmacokinetic (PBPK) models to accurately predict human
Fuhua Yang et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 170(1), 95-108 (2019-04-16)
The bile salt export pump (BSEP, ABCB11) mediates bile acid efflux from hepatocytes into bile. Although the inhibition of BSEP has been implicated as an important mechanism of drug-induced liver injury (DILI), liver injury caused by BSEP-inhibiting drugs is rarely