product name
Metformin, An antihyperglycemic agent that lowers blood glucose levels without stimulating insulin secretion, promoting weight gain or causing hypoglycemia.
品質水準
アッセイ
≥97% (titration)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
white
溶解性
water: 50 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
InChI Key
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
AMP-activated protein kinase (AMPK)
包装
警告
再構成
その他情報
Klein, J., et al. 2004. J. Endocrinol.183, 299.
Zhou, G., et al. 2001. J. Clin. Invest.108, 1167.
Lin, H.Z., et al. 2000. Nat. Med.6, 998.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
317240-0GM:
MX1317240-5GM:
317240-1.1ML:
317240-GM:
317240-100GM:
317240-5GM:
試験成績書(COA)