Merck
A8423
Sigma-Aldrich
アミオダロン 塩酸塩
≥98% (TLC), powder, ion channel blocker
別名:
(2-ブチル-3-ベンゾフラニル)[4-[2-(ジエチルアミノ)エトキシ]-3,5-ジヨードフェニル]メタノン 塩酸塩, 2-ブチル-3-ベンゾフラニル-4-[2-(ジエチルアミノ)エトキシ]-3,5-ジヨードフェニルケトン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H29I2NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
681.77
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
アミオダロン 塩酸塩, ≥98%
アッセイ
≥98%
形状
powder
オーガナイザー
Wyeth
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C(=O)(C=1C=2C(OC1CCCC)=CC=CC2)C3=CC(I)=C(OCCN(CC)CC)C(I)=C3.Cl
InChI
1S/C25H29I2NO3.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3;/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1H
InChI Key
ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アミオダロン塩酸塩は、システアミンとの相互作用によって、培養バイオセンサー細胞株のオートファジーを活性化する研究に使用されています。また、幼虫および成虫の器官のトキシコゲノミクススクリーニングにおいて、医薬品が転写に及ぼす影響を研究するためにも使用されています。
アミオダロン塩酸塩は非選択的イオン・チャネル・ブロッカーです。アミオダロンは、Ca2+出芽酵母への即時流入とそれに続くミトコンドリアの分裂と細胞死を引き起こします。 アミオダロン塩酸塩は、廃水処理プラントからの廃水に含まれる甲状腺撹乱物質の濃度を測定する研究にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
非選択的イオン・チャネル・ブロッカーアミオダロンは、Ca2+出芽酵母への即時流入とそれに続くミトコンドリアの分裂と細胞死を引き起こします。
特徴および利点
この化合物はWyethが開発しました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください。
基質
CYP2C8/9およびCYP3Aファミリー(小さな経路)阻害剤と基質、CYP2D6、CYP3Aファミリー、CYP2D6、CYP2A6、CYP2B6デスエチル形阻害剤
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A8423-1G:4548173990316
A8423-5G:4548173990323
A8423-VAR:
A8423-BULK:
A8423-10G:4548173990309
文書ライブラリにアクセスする
Editor?s Highlight: Transgenic Zebrafish Reporter Lines as Alternative In Vivo Organ Toxicity Models
Poon K, et al.
Toxicological Sciences, 156(1), 133-148 (2017)
Na Li et al.
Journal of environmental sciences (China), 23(4), 671-675 (2011-07-29)
It is generally known that there are many endocrine disrupting compounds (EDCs) in the effluents from wastewater treatment plants (WWTPs). Most research has focused on the occurrence of estrogenic or androgenic activities, while ignoring that there are environmental chemicals disrupting
Alex Dexter et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(30), 8023-8032 (2019-11-30)
Within drug development and pre-clinical trials, a common, significant and poorly understood event is the development of drug-induced lipidosis in tissues and cells. In this manuscript, we describe a mass spectrometry imaging strategy, involving repeated analysis of tissue sections by
Aateka Patel et al.
Pharmaceutics, 11(7) (2019-07-20)
'Foamy' alveolar macrophages (FAM) observed in nonclinical toxicology studies during inhaled drug development may indicate drug-induced phospholipidosis, but can also derive from adaptive non-adverse mechanisms. Orally administered amiodarone is currently used as a model of pulmonary phospholipidosis and it was
Evaluation of autophagy inducers in epithelial cells carrying the DeltaF508 mutation of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator CFTR
Zhang S, et al.
Cell Death & Disease, 9(2), 191-191 (2018)