グレード
analytical standard, for drug analysis
品質水準
アッセイ
≥99%
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.Clc1ccccc1CN2CCc3sccc3C2
InChI
1S/C14H14ClNS.ClH/c15-13-4-2-1-3-11(13)9-16-7-5-14-12(10-16)6-8-17-14;/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2;1H
InChI Key
MTKNGOHFNXIVOS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... P2RY12(64805)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T6654-BULK:
T6654-VAR:
T6654-25G:
T6654-5G:
T6654-1G:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック