アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +68 to +78°, c = 1 in chloroform-d
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
N21[C@H](Cc3c4c([nH]c3[C@H]2c5cc6c(cc5)OCO6)cccc4)C(=O)N(CC1=O)C
InChI
1S/C22H19N3O4/c1-24-10-19(26)25-16(22(24)27)9-14-13-4-2-3-5-15(13)23-20(14)21(25)12-6-7-17-18(8-12)29-11-28-17/h2-8,16,21,23H,9-11H2,1H3/t16-,21-/m1/s1
InChI Key
WOXKDUGGOYFFRN-IIBYNOLFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
このβ-カルボリンベースの薬物は、約18時間の長い排出半減期を持っています。[1]
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1877-5MG:
SML1877-BULK:
SML1877-25MG:
SML1877-VAR:
SML1877-10MG:
SML1877-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)