Merck
PHR1084
Supelco
メトホルミン 塩酸塩
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
1,1-ジメチルビグアニド 塩酸塩, メトホルミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(=NH)NHC(=NH)N(CH3)2 · HCl
CAS番号:
分子量:
165.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. M0605000
traceable to USP 1396309
APIファミリー
metformin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
223-226 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CN(C)C(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
InChI Key
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メトホルミンは、ビグアナイド系血糖降下薬であり、2型糖尿病の治療に広く用いられている経口用抗糖尿病薬です。これは血糖コントロールに有効であり、重篤な乳酸アシドーシスの問題を伴うことなく、腸管でのグルコース吸収を減少させます。
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に社内作業標準の調製に便利でコスト効果の高い代替物を提供します。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質と同様に適格であることが確認されています。これらは、製薬企業での出荷判定試験、製薬企業での定性および定量分析法の開発、食品および飲料の品質管理試験ならびにその他の較正要件を含む(ただしこれらに限定されない)いくつかの分析法アプリケーションでの使用に適しています。
塩酸メトホルミンは、さまざまなクロマトグラフィー技術を用いて、製剤処方中の分析物の定量のための標準品として使用することができます。
生物化学的/生理学的作用
メトホルミンは血糖値を低下させインスリン感受性を改善する抗糖尿病薬です。肝臓の糖新生の阻害を含め、その代謝効果には、少なくとも一部はLKB1-AMPK(AMP-活性化タンパク質キナーゼ)経路の活性化が介在します。この経路の活性化は癌細胞株におけるメトホルミンの抗増殖性およびアポトーシス促進性作用にも関与するように思われます。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認定されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
脚注
この物質のクロマトグラフィー情報については、こちらのリンクを参照してください:https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/chromatograms/hplc/hplc-dad-analysis-of-metformin-hydrochloride-on-ascentis-express-c18-hplc-column/supelco/app788
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Simultaneous estimation of metformin hydrochloride and pioglitazone hydrochloride by RPHPLC method from combined tablet dosage form
Sahoo KP, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 70(3), 383-383 (2008)
Simultaneous determination of metformin and pioglitazone by reversed phase HPLC in pharmaceutical dosage forms
Lakshmi SK, et al.
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 1(2), 162-166 (2009)
Stability-indicating HPTLC method for simultaneous determination of nateglinide and metformin hydrochloride in pharmaceutical dosage form
Thomas BA, et al.
Saudi Pharmaceutical Journal : SPJ : The Official Publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 19(4), 221-231 (2011)
Leyuan Li et al.
Nature communications, 10(1), 4146-4146 (2019-09-14)
In vitro gut microbiome models could provide timely and cost-efficient solutions to study microbiome responses to drugs. For this purpose, in vitro models that maintain the functional and compositional profiles of in vivo gut microbiomes would be extremely valuable. Here
Nicolas Musi et al.
Diabetes, 51(7), 2074-2081 (2002-06-28)
Metformin is an effective hypoglycemic drug that lowers blood glucose concentrations by decreasing hepatic glucose production and increasing glucose disposal in skeletal muscle; however, the molecular site of metformin action is not well understood. AMP-activated protein kinase (AMPK) activity increases