スキップする
E7764
エンドセリン-1
≥97% (HPLC), powder
別名:
ET-1
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 μg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥17,000
50 μg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥52,700
0.1 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥87,800
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C109H159N25O32S5
CAS番号:
分子量:
2491.90
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
Biological source:
human
¥17,000
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
human
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ELISA: suitable
color
white
solubility
1% acetic acid: >1 mg/mL, H2O: >1 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]N[C@H]1CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]4CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC1=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N4)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc5cnc[nH]5)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](Cc6c[nH]c7ccccc67)C(O)=O
InChI
1S/C109H159N25O32S5/c1-12-56(9)87(107(163)125-76(109(165)166)39-60-43-113-65-24-18-17-23-63(60)65)134-108(164)88(57(10)13-2)133-99(155)75(42-85(143)144)123-94(150)70(36-54(5)6)118-97(153)73(40-61-44-112-52-114-61)121-103(159)80-49-169-168-48-64(111)89(145)126-77(45-135)102(158)131-81-50-170-171-51-82(105(161)132-86(55(7)8)106(162)124-72(38-59-26-28-62(138)29-27-59)95(151)120-71(96(152)130-80)37-58-21-15-14-16-22-58)129-91(147)67(30-31-83(139)140)116-90(146)66(25-19-20-33-110)115-98(154)74(41-84(141)142)122-92(148)68(32-34-167-11)117-93(149)69(35-53(3)4)119-100(156)78(46-136)127-101(157)79(47-137)128-104(81)160/h14-18,21-24,26-29,43-44,52-57,64,66-82,86-88,113,135-138H,12-13,19-20,25,30-42,45-51,110-111H2,1-11H3,(H,112,114)(H,115,154)(H,116,146)(H,117,149)(H,118,153)(H,119,156)(H,120,151)(H,121,159)(H,122,148)(H,123,150)(H,124,162)(H,125,163)(H,126,145)(H,127,157)(H,128,160)(H,129,147)(H,130,152)(H,131,158)(H,132,161)(H,133,155)(H,134,164)(H,139,140)(H,141,142)(H,143,144)(H,165,166)/t56-,57-,64-,66-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,86-,87-,88-/m0/s1
InChI key
ZUBDGKVDJUIMQQ-ZTNLKOGPSA-N
Gene Information
human ... EDN1(1906)
General description
エンドセリン-1(ET-1)は、活性化上皮細胞により合成・分泌される強力な血管収縮活性を有するペプチドです。ET-1は、活性化上皮細胞または機能不全上皮細胞のマーカーです。[1]このペプチドは、エンドセリンファミリーに属する3つのイソペプチドのひとつです。また、このペプチドは心筋細胞から放出されます。[2]
Application
エンドセリン-1(ET-1)は、H2O2の産生および検出に使用されています。[3]また、ET-1存在下でのNOの産生を研究するために使用されており、[3]eNOS/誘導性NOS(iNOS)/カベオリン-1発現、NO産生、異性体特異的PKC転座およびヒト伏在静脈上皮細胞(HSVEC)中のPKC活性に対するET-1の作用が研究されています。[4]
Biochem/physiol Actions
ETAおよびETBエンドセリン受容体の強力な作動薬です。低酸素誘導因子1αの産生を誘導し、そのためVEGFの産生を誘導します。
エンドセリン-1(ET-1)は、子宮筋腫患者の血漿中および外植片中で増加する血管収縮物質です。したがって、子宮筋腫はET-1濃度の上昇および高血圧と関連し、低酸素状態で増悪します。[1]ET-1 RNAiおよびEndostarは、PC-3(前立腺癌)の進行および癌細胞の侵襲性を予防できます。[5]心房中隔欠損(ASD)患者ではこのペプチドの血漿中濃度が上昇し、この濃度上昇は閉鎖障害の診断に役立つことがあります。[2]ET-1の血漿中濃度は、末期腎疾患(ESRD)患者でも高く、肺機能検査結果が徐々に悪化することに関係します。[6]
エンドセリンはETAおよびETBエンドセリンレセプタ-の強力なアゴニストです。
Other Notes
H2O中の凍結乾燥型0.1% TFA
ヒト, ブタのエンドセリン1配列を持つ合成ペプチド。
同じ配列を有するヒトエンドセリン由来です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
E166WH0001906M1SRP3025
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE)
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:250, radioimmunoassay: 1:25,000, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
human
form
powder
form
-
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized
Gene Information
human ... EDN1(1906)
Gene Information
human ... EDN1(1906)
Gene Information
human ... EDN1(1906)
Gene Information
human ... DLL1(28514)
UniProt accession no.
P05305
UniProt accession no.
P05305
UniProt accession no.
P05305
UniProt accession no.
O00548
Still not finding the right product?
Explore all of our products under エンドセリン-1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
E7764-10UG-PW: + E7764-.1MG: + E7764-BULK: + E7764-10UG: + E7764-.1MG-PW: + E7764-50UG: + E7764-VAR: + E7764-50UG-PW:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the storage information for the reconstituted product? How long are aliquots stable at -20C?
    1 回答
    1. The reconstituted product has a limited lifetime in solution. Long-term storage in solution should be avoided.