product name
ロフルミラスト, ≥98% (HPLC)
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC1=CN=CC(Cl)=C1NC(C2=CC=C(OC(F)F)C(OCC3CC3)=C2)=O
InChI
1S/C17H14Cl2F2N2O3/c18-11-6-22-7-12(19)15(11)23-16(24)10-3-4-13(26-17(20)21)14(5-10)25-8-9-1-2-9/h3-7,9,17H,1-2,8H2,(H,22,23,24)
InChI Key
MNDBXUUTURYVHR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1099-10MG:
SML1099-BULK:
SML1099-VAR:
SML1099-50MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.