R6520
ロリプラム
≥98% (HPLC), solid, cAMP-specific phosphodiesterase (PDE4) inhibitor
別名:
4-[3-(シクロペンチルオキシ)-4-メトキシフェニル]-2-ピロリジノン, ZK 62711
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品名
ロリプラム, solid, ≥98% (HPLC)
由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
色
white to off-white
溶解性
H2O: 0.2 mg/mL
ethanol: 7 mg/mL
DMSO: 7.3 mg/mL
SMILES記法
COc1ccc(cc1OC2CCCC2)C3CNC(=O)C3
InChI
1S/C16H21NO3/c1-19-14-7-6-11(12-9-16(18)17-10-12)8-15(14)20-13-4-2-3-5-13/h6-8,12-13H,2-5,9-10H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
HJORMJIFDVBMOB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... LITAF(9516) , PDE3A(5139) , PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144) , PDE5A(8654) , PDE7A(5150)
mouse ... Pde4a(18577)
rat ... Adora1(29290) , Pde1b(29691) , Pde2a(81743) , Pde3a(50678) , Pde4a(25638) , Pde4b(24626) , Pde4c(290646) , Pde5a(171115)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ロリプラムの精巣捻転‐減捻損傷への効果の研究に (36)
- ホスホジエステラーゼ-4(PDE4)の効果のブロックに (37)
- 化学的誘導による長期間の相乗作用(cLTP)誘導媒体の 1 成分として (38)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
R6520-25MG:
R6520-100MG:
R6520-BULK:
R6520-10MG:
R6520-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.