サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 g | 在庫from市川市大町368 | ¥8,410 |
5 g | カートの在庫状況を確認する | ¥20,300 |
10 g | カートの在庫状況を確認する | ¥33,400 |
25 g | カートの在庫状況を確認する | ¥51,600 |
この商品について
製品名
ジピリダモール, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
mp
165-166 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
originator
Boehringer Ingelheim
storage temp.
room temp
SMILES string
OCCN(CCO)c1nc(N2CCCCC2)c3nc(nc(N4CCCCC4)c3n1)N(CCO)CCO
InChI
1S/C24H40N8O4/c33-15-11-31(12-16-34)23-26-20-19(21(27-23)29-7-3-1-4-8-29)25-24(32(13-17-35)14-18-36)28-22(20)30-9-5-2-6-10-30/h33-36H,1-18H2
InChI key
IZEKFCXSFNUWAM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544), PDE10A(10846), PDE1A(5136), PDE1B(5153), PDE1C(5137), PDE2A(5138), PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144), PDE5A(8654), PDE6A(5145), PDE6B(5158), PDE6C(5146), PDE6D(5147), PDE6G(5148), PDE6H(5149), PDE7A(5150), PDE7B(27115), PDE8A(5151), PDE8B(8622), PDE9A(5152), SLC29A1(2030)
mouse ... Slc29a1(63959)
General description
Application
- in vitro増殖阻害アッセイの実施(40)
- 子宮収縮阻害能の測定(41)
- ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD+)による細胞内アデノシン三リン酸(ATP)濃度上昇に対する影響の測定(42)
- ニコチンアミドリボシド(NR)による軸索保護の阻害(43)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form solid | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| color yellow | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ジピリダモール
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves