安全性情報
SML0982
Sigma-Aldrich
アスタキサンチン
≥97% (HPLC), powder, PPARγ
別名:
3,3’-ジヒドロキシ-β-カロテン-4,4’-ジオン, トランス-アスタキサンチン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥30,400
¥30,400
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥30,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H52O4
CAS番号:
分子量:
596.84
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥30,400
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
アスタキサンチン, ≥97% (HPLC)
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
protect from light
, pink to very dark purple
溶解性
DMSO: 1 mg/mL (warmed)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1CC(C(=C(C1=O)C)\C=C\C(=C\C=C\C(=C\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C(=O)[C@H](CC2(C)C)O)C)\C)\C)(C)C
InChI
1S/C40H52O4/c1-27(17-13-19-29(3)21-23-33-31(5)37(43)35(41)25-39(33,7)8)15-11-12-16-28(2)18-14-20-30(4)22-24-34-32(6)38(44)36(42)26-40(34,9)10/h11-24,35-36,41-42H,25-26H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,27-15+,28-16+,29-19+,30-20+/t35-,36-/m0/s1
InChI Key
MQZIGYBFDRPAKN-UWFIBFSHSA-N
詳細
アスタキサンチン(AST)は赤色の食事性カロテノイドです。アスタキサンチンは主として、水生動物やヘマトコッカス・プルビアリスおよびChlorella zofingiensisなどの微細藻類に含まれています。[1]
アプリケーション
アスタキサンチンは以下の用途に使用されています:
  • 抗酸化剤としてそのシオミズツボワムシ複合種(ワムシ類)集団の成長に対する影響についての研究[2]
  • その糖尿病性網膜症治療に対する影響の研究。[2][3]
  • ヒト前立腺LNCaP細胞の構成的修飾によるNrf2(核因子赤血球2 p45関連因子2)およびグルタチオンS-トランスフェラーゼP1(GSTP1)の発現の回復におけるその役割についての研究。[1]
生物化学的/生理学的作用
in vitroおよびin vivoの研究では、アスタキサンチン(AST)には健康促進作用があり、がんやパーキンソン病などの様々な疾患の予防に使用できる可能性があることが提案されています。[1]ASTは鮮やかな赤色を持つため動物の餌に食品着色剤として使用されています。[3]
アスタキサンチンは増殖抑制活性、神経防護活性、抗炎症活性を有する強力な抗酸化剤です。
アスタキサンチンは増殖抑制活性、神経防護活性、抗炎症活性を有する強力な抗酸化剤です。アスタキサンチンは酸化ストレスを予防し、NF-KBを阻害し、炎症誘発性遺伝子を抑制し、さらに炎症誘発性化合物、一酸化窒素、プロスタグランジンE2、TNF-α、およびインターロイキン-1βの産生を抑制します。アスタキサンチンがTNF-αとパルミチン酸塩によって生じる酸化ストレスから細胞を保護することによってインスリン抵抗性が寛解することが示されています。アスタキサンチンはPPARγの阻害剤であることも示されています。
その他情報
光および空気感受性
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0982-50MG:
SML0982-BULK:
SML0982-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effects of astaxanthin on Brachionus manjavacas (Rotifera) population growth.
Johnston R K, et al.
Aquaculture Research, 49(6), 2278-2287 (2018)
Shreya Agrawal et al.
Plant physiology (2021-10-09)
The high-value carotenoid astaxanthin (3,3'-dihydroxy-β,β-carotene-4,4'-dione) is one of the most potent antioxidants in nature. In addition to its large-scale use in fish farming, the pigment has applications as a food supplement and an active ingredient in cosmetics and in pharmaceuticals
Yingsong Zhou et al.
Nutrients, 11(6) (2019-06-05)
Exercise-induced reactive oxygen and nitrogen species are increasingly considered as beneficial health promotion. Astaxanthin (ASX) has been recognized as a potent antioxidant suitable for human ingestion. We investigated whether ASX administration suppressed antioxidant enzyme activity in moderate-intensity exercise. Seven-week-old male
Jada Bittle et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 29(12), 5116-5130 (2019-03-17)
Maternal stress during pregnancy is associated with increased risk of psychiatric disorders in offspring, but embryonic brain mechanisms disrupted by prenatal stress are not fully understood. Our lab has shown that prenatal stress delays inhibitory neural progenitor migration. Here, we
Epigenetic CpG methylation of the promoter and reactivation of the expression of GSTP1 by Astaxanthin in human prostate LNCaP cells.
Yang Y, et al.
The AAPS Journal, 19(2), 421-430 (2017)
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
質問
  1. Is the Astaxanthin SML0982 in the 3S, 3'S conformation or is it a mix?
    1 回答
    1. Unfortunately, we do not determine the conformation of this product.