Merck
52991
Supelco
13-cis-アスタキサンチン
analytical standard
別名:
(3S,3'S,13-cis)-3,3'-ジヒドロキシ-β,β-カロテン-4,4'-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H52O4
CAS番号:
分子量:
596.84
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤10% all-trans-astaxanthin (HPLC)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
−70°C
詳細
13-cis-アスタキサンチンは、カロテノイドのクラスに属します。アスタキサンチンの異性体のひとつで、赤色色素ケトカロテノイドです。アスタキサンチンは主として海洋動物に見られます。魚類/甲殻類養殖場で飼料サプリメントとして使用され、また化粧品および医薬品分野では抗酸化剤として使用されます。
アプリケーション
13-cis-アスタキサンチンは、さまざまな種の微細藻類および水棲動物中の分析物をクロマトグラフィーベースの方法で測定する際に、分析標準物質として使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
52991-1MG:
52991-VAR:
52991-1MG-PW:
52991-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
ルテイン analytical standard
Supelco
07168
ルテイン
Cis astaxanthin and especially 9-cis astaxanthin exhibits a higher antioxidant activity in vitro compared to the all-trans isomer
Liu X and Osawa T
Biochemical and Biophysical Research Communications, 357(1), 187-193 (2007)
Determination of astaxanthin and astaxanthin esters in the microalgae Haematococcus pluvialis by LC-(APCI) MS and characterization of predominant carotenoid isomers by NMR spectroscopy
Holtin K, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 395(6), 1613-1613 (2009)
Identification of astaxanthin isomers in Haematococcus lacustrisby HPLC-photodiode array detection
Yuan JP and Chen
Biotechnol. Tech., 11(7), 455-459 (1997)
Isolation and identification of the main carotenoid pigment from a new variety of the ridgetail white prawn Exopalaemon carinicauda
Zhang C, et al.
Food Chemistry, 269(7), 450-454 (2018)