由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
crystalline
不純物
α-carotene, essentially free
色
dark red-purple to red-brown
mp
178-179 °C
溶解性
hexane: soluble 100 μg/mL
DMSO: 30 μg/mL
H2O: insoluble
&ε; (減衰係数)
2160-2280 at 478-479 nm in hexane at 1% (vs. 2280, lit.)
2450-2590 at 450-452 nm in hexane at 1% (vs. 2590, lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
InChI Key
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
注意
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
217.9 °F - closed cup
引火点(℃)
103.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C4582-25MG:
C4582-10MG-PW:
C4582-25MG-PW:
C4582-5MG-PW:
C4582-BULK:
C4582PROC:
C4582-10MG:
C4582-5MG:
C4582-PH:
C4582-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLCアクティブなフィルタ