Merck
41659
Supelco
all-trans-アスタキサンチン
analytical standard
別名:
アスタキサンチン, (3S,3′S,all-trans)-3,3′-ジヒドロキシ-β,β-カロテン-4,4′-ジオン, (3S,3′S)-3,3′-ジヒドロキシ-β,β-カロテン-4,4′-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H52O4
CAS番号:
分子量:
596.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
E番号:
E161j
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)C([C@@H](O)CC2(C)C)=O)C(C)(C)C[C@H](O)C1=O
InChI
1S/C40H52O4/c1-27(17-13-19-29(3)21-23-33-31(5)37(43)35(41)25-39(33,7)8)15-11-12-16-28(2)18-14-20-30(4)22-24-34-32(6)38(44)36(42)26-40(34,9)10/h11-24,35-36,41-42H,25-26H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,27-15+,28-16+,29-19+,30-20+/t35-,36-/m0/s1
InChI Key
MQZIGYBFDRPAKN-UWFIBFSHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
All-trans-アスタキサンチンは、カロテノイドクラスに属します。ケトカロテノイドであり、オキアミ、野生のサケ、ニジマス、微細藻類、ロブスターの殻、エビ、魚介類製品など海洋動物や水生動物で最も高い頻度で同定されています。生物学的にはビタミンA前駆体として知られており、ビタミンEやβ-カロチンと比べてはるかに高い強力な抗酸化特性を示します。また、食品産業や医薬品産業におけるその役割も明確に定められています。
アプリケーション
All-trans-アスタキサンチンは、以下の分析対象物を定量するための分析用標準物質として使用される場合があります。
  • 質量分析および蛍光検出(HPLC-FLD)を備えた高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を使用して微細藻類(緑色藻類)、Haematococcus pluvialis
  • 光ダイオードアレイ検出(PDA)を備えた高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を使用してParapenaeopsis hardwickii
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
生物化学的/生理学的作用
アスタキサンチンは強力なカロテノイドの抗酸化物質であり、海藻や赤色酵母のほか多くの植物および動物に含まれます。血中グルコ-ス濃度を低下させ、糖尿病性のメタボリックシンドロ-ムに関するパラメ-タを改善することが動物実験で示されています。高血圧の病態モデルでは血流および血管緊張を改善します。in vitro実験ではコネキシン43をアップレギュレ-トすることが示されており、そのため、がんに対して化学的予防作用があると考えられています
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
41659-BULK:
41659-50MG:
41659-5MG:
41659-VAR:
41659-1MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Characterisation of esterified secondary carotenoids and of their isomers in green algae: a HPLC approach
Remias D and Lutz C
Algological Studies, 124(1), 85-94 (2007)
Dieudonné M Dansou et al.
Poultry science, 100(9), 101304-101304 (2021-08-04)
Long-term and graded dose of astaxanthin supplementation in laying hen's diet was assessed for egg fortification. Five groups of laying hens with 8 replications each were fed for 24 wk with diet supplemented astaxanthin at 0 mg/kg (control), 7.1 mg/kg
Chromatographic separation and purification of trans-astaxanthin from the extracts of Haematococcus pluvialis
Yuan P-J and Chen F
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(8), 3371-3375 (1998)
Martin Guerin et al.
Trends in biotechnology, 21(5), 210-216 (2003-05-03)
The carotenoid pigment astaxanthin has important applications in the nutraceutical, cosmetics, food and feed industries. Haematococcus pluvialis is the richest source of natural astaxanthin and is now cultivated at industrial scale. Astaxanthin is a strong coloring agent and a potent
Jian-Ping Yuan et al.
Molecular nutrition & food research, 55(1), 150-165 (2011-01-06)
The ketocarotenoid astaxanthin can be found in the microalgae Haematococcus pluvialis, Chlorella zofingiensis, and Chlorococcum sp., and the red yeast Phaffia rhodozyma. The microalga H. pluvialis has the highest capacity to accumulate astaxanthin up to 4-5% of cell dry weight.