APIファミリー
apocarotenal
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H]C(=O)\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C30H40O/c1-24(13-8-9-14-25(2)16-11-18-27(4)23-31)15-10-17-26(3)20-21-29-28(5)19-12-22-30(29,6)7/h8-11,13-18,20-21,23H,12,19,22H2,1-7H3/b9-8+,15-10+,16-11+,21-20+,24-13+,25-14+,26-17+,27-18+
InChI Key
DFMMVLFMMAQXHZ-DOKBYWHISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Astaxanthin Esters
- Astaxanthin Esters Capsules
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
WGK
WGK 2
Jan Code
1040854-3X50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック