Merck
51881
Supelco
9-cis-アスタキサンチン
analytical standard
別名:
(3S,3′S, 9-cis)-3,3′-ジヒドロキシ-β,β-カロテン-4,4′-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥216,000
¥216,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥216,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H52O4
CAS番号:
分子量:
596.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
¥216,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤10% all-trans-Astaxanthin (HPLC)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
−70°C
詳細
9-cis-アスタキサンチンはアスタキサンチン(3,3-ジヒドロキシ-β,β-カロテン-4,4-ジオン)の異性体で、カロテノイドの酸素化誘導体のキサントフィルファミリーに属します。[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
51881-1MG:
51881-BULK:
51881-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Rapid baseline separation of enantiomers and a mesoform of all-trans-astaxanthin, 13-cis-astaxanthin, adonirubin, and adonixanthin in standards and commercial supplements.
Wang C, et al.
Journal of Chromatography A, 1194(2), 172-177 (2008)