アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)N1CCN(C2=NC=C(C3=CC4=C(C=NN4C(C)C)C(C(NCC5=C(CCC)C=C(C)NC5=O)=O)=C3)C=C2)CC1
InChI
1S/C33H43N7O2/c1-7-8-24-15-23(6)37-33(42)28(24)19-35-32(41)27-16-26(17-30-29(27)20-36-40(30)22(4)5)25-9-10-31(34-18-25)39-13-11-38(12-14-39)21(2)3/h9-10,15-18,20-22H,7-8,11-14,19H2,1-6H3,(H,35,41)(H,37,42)
InChI Key
DPJNKUOXBZSZAI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
詳細については、Structural Genomics Consortium(SGC)ウェブサイトのUNC1999プローブの概要をご参照ください。
UNC2400は、アクティブプローブUNC1999のネガティブコントロールです。 SGCからネガティブコントロールのサンプルを依頼するには、 ここをクリックしてください。
エピジェネティックな標的に対する他のSGC化学プローブにつきましては、次のサイトをご参照ください。sigma.com/sgc
特徴および利点
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0778-5MG:
SML0778-VAR:
SML0778-BULK:
SML0778-25MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.