SML1923
A-395 hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
(3R,4S)-1-(7-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl)-4-{4-[4-(methanesulfonyl)piperazin-1-yl]phenyl}-N,N-dimethylpyrrolidin-3-amine hydrochloride
サイズを選択してください
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to light brown
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC1=CC=CC2=C1C(N3C[C@H](C(C=C4)=CC=C4N5CCN(S(C)(=O)=O)CC5)[C@@H](N(C)C)C3)CC2
InChI
1S/C26H35FN4O2S/c1-28(2)25-18-30(24-12-9-20-5-4-6-23(27)26(20)24)17-22(25)19-7-10-21(11-8-19)29-13-15-31(16-14-29)34(3,32)33/h4-8,10-11,22,24-25H,9,12-18H2,1-3H3/t22-,24?,25+/m1/s1
InChI Key
REVJNSVNICWODC-KIDMSAQOSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
A-395N is the negative control for the active enantiomer, A-395. A-395N is available from Sigma. To learn more about and purchase A-395N, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1923-VAR:
SML1923-25MG:
SML1923-5MG:
SML1923-BULK:
SML1923-BULK-CR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)