アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccccc1S(=O)(=O)Nc2ccc3NC(=O)N(C)Cc3c2
InChI
1S/C16H17N3O4S/c1-19-10-11-9-12(7-8-13(11)17-16(19)20)18-24(21,22)15-6-4-3-5-14(15)23-2/h3-9,18H,10H2,1-2H3,(H,17,20)
InChI Key
TXZPMHLMPKIUGK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
特徴および利点
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0352-25MG:
SML0352-BULK:
SML0352-VAR:
SML0352-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.