Merck
SML0305
Sigma-Aldrich
3-デアザネプラノシンA 塩酸塩
≥97% (HPLC)
別名:
(-)-1-[(1R,4R,5S)-3-(ヒドロキシメチル)-4,5-ジヒドロキシ-2-シクロペンテン-1-yl]4-アミノイミダゾ[4,5-c]ピリジン 塩酸塩, DZNep 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥75,500
5 MG
¥211,000
¥75,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥75,500
5 MG
¥211,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14N4O3 · HCl
CAS番号:
分子量:
298.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥75,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -88 to -108°, c = 0.1 in water
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: ≥5 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.Nc1nccc2n(cnc12)[C@@H]3C=C(CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C12H14N4O3.ClH/c13-12-9-7(1-2-14-12)16(5-15-9)8-3-6(4-17)10(18)11(8)19;/h1-3,5,8,10-11,17-19H,4H2,(H2,13,14);1H/t8-,10-,11+;/m1./s1
InChI Key
UNSKMHKAFPRFTI-FDKLLANESA-N
詳細
3-デアザンプラノシンA塩酸塩は、アデノシンの炭素環式類似体です。転移抑制の特性を有します。[1]エボラウイルス疾患、[2] 胃癌、ミエローマ(骨髄腫)およびリンパ腫の治療に使用されています。[3]
アプリケーション
3-デアザネプラノシンA塩酸塩は、卵巣の腫瘍進行に及ぼすその効果を試験するために使用されています。[4]c33A2細胞におけるS-アデノシルホモシステインヒドロラーゼ(SAH)阻害剤としても使用されています。[5]
3-デアザネプラノシンA塩酸塩は、結腸直腸癌(CRC)細胞のオートファジー(自己貪食)とアポトーシスが関係している可能性を調べるために使用されてきました。[6]
生物化学的/生理学的作用
3-デアザネプラノシンAは、S-アデノシルホモシステインヒドロラーゼ阻害剤およびヒストンメチルトランスフェラーゼEZH2阻害剤です。
3-デアザネプラノシンA(DZNep)は、S-アデノシルホモシステインヒドロラーゼ阻害剤およびヒストンメチルトランスフェラーゼEZH2阻害剤です。 3-デアザネプラノシンAは、抑制された腫瘍抑制遺伝子のスイッチを入れ、EZH2の発現を阻害することによりアポトーシスを誘導します。
特徴および利点
この化合物は、遺伝子調節の研究に主眼を置いた製品です。ここをクリックしてくださいさらに多くの遺伝子調節向けの製品をご覧になれます。他の研究分野の生理活性小分子についてさらに詳しくお知りになりたいときはsigma.com/discover-bsmをクリックしてください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0305-5MG:
SML0305-1MG:
SML0305-BULK:
SML0305-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
3-Deazaneplanocin A (DZNep), an inhibitor of S-adenosylmethionine-dependent methyltransferase, promotes erythroid differentiation
Fujiwara T, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 289(12), 8121-8134 (2014)
Song-Hee Kim et al.
Biomolecules, 11(4) (2021-05-01)
EPHA3, a member of the EPH family, is overexpressed in various cancers. We demonstrated previously that EPHA3 is associated with radiation resistance in head and neck cancer via the PTEN/Akt/EMT pathway; the inhibition of EPHA3 significantly enhances the efficacy of
Epigenetic silencing of T H 1-type chemokines shapes tumour immunity and immunotherapy
Peng D, et al.
Nature, 527(7577), 249-249 (2015)
3-Deazaneplanocin A (DZNep), an inhibitor of the histone methyltransferase EZH2, induces apoptosis and reduces cell migration in chondrosarcoma cells
Girard N, et al.
Testing, 9(5), e98176-e98176 (2014)
Chengfa Zhao et al.
Reproduction (Cambridge, England), 157(4), 359-369 (2019-02-08)
Somatic cell nuclear transfer in mammalian cloning suffers from a faulty epigenetic reprogramming, which is believed to cause developmental failures in cloned embryos. Regulating the epigenetic-modifying enzymes can rescue the chromatin of cloned embryos from aberrant epigenetic status, thereby potentially
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.