アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
yellow to orange
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=C(C(/C=C/N2[C@H](C3)CN(C4=NC=CC=C4)[C@H]3C2)=O)C=CC=C1
InChI
1S/C19H19N3O2/c23-17-6-2-1-5-16(17)18(24)8-10-21-12-15-11-14(21)13-22(15)19-7-3-4-9-20-19/h1-10,14-15,23H,11-13H2/b10-8+/t14-,15-/m1/s1
InChI Key
INAICWLVUAKEPB-QSTFCLMHSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
エピジェネティック標的に対するその他のSGC化学プローブの詳細につきましては、sigma.com/sgcをご覧ください。
特徴および利点
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0939-25MG:
SML0939-5MG:
SML0939-IP:
SML0939-VAR:
SML0939INT1-BULK:
SML0939-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.