Merck
S4506
Sigma-Aldrich
ジアトリゾアートナトリウム 水和物
≥98.0% purity, powder
別名:
3,5-ジアセトアミド-2,4,6-トリヨード安息香酸 ナトリウム塩, 3,5-ビス(アセチルアミノ)-2,4,6-トリヨード安息香酸 ナトリウム塩, ジアトリゾ酸 ナトリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥8,790
50 G
¥31,500
100 G
¥45,600
250 G
¥84,000
500 G
¥149,000
¥8,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥8,790
50 G
¥31,500
100 G
¥45,600
250 G
¥84,000
500 G
¥149,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8I3N2NaO4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
635.90 (anhydrous basis)
Beilstein:
4082984
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
¥8,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
ジアトリゾアートナトリウム 水和物, ≥98.0%
アッセイ
≥98.0%
フォーム
powder
組成
Water (by Karl Fischer): ≤ 11.0%
テクニック
titration: suitable
white to off-white
mp
261 °C
溶解性
H2O: 350 mg/mL, clear to slightly hazy
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
O.[Na+].CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C([O-])=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4.Na.H2O/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18;;/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
ZZBYVHJZBJEHFI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジアトリゾ酸ナトリウム水和物は、胞子精製で使用されています。[1]また、血漿、リンパ球、単球、樹状細胞の単離にも使用されています。[2]ジアトリゾ酸ナトリウムは、血球分離における密度勾配試薬としても適しています。また、放射線造影剤としても利用されています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S4506-500G:4548173991597
S4506-10G:4548173991627
S4506-100G:4548173991634
S4506-50G:4548173991603
S4506-VAR:
S4506-BULK:
S4506-250G:4548173991610
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
ジアトリゾ酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1184005
ジアトリゾ酸
Ficoll®400 BioXtra, lyophilized powder
Sigma-Aldrich
F2637
Ficoll®400
Histodenz™ nonionic density gradient medium
Sigma-Aldrich
D2158
Histodenz
Diffusion of MRI and CT contrast agents in articular cartilage under static compression.
Shafieyan Y, et al.
Biophysical Journal, 107(2), 485-492 (2014)
Sandra Eickhoff et al.
Veterinary immunology and immunopathology, 101(1-2), 109-121 (2004-07-21)
Quantitative analysis of phagocytosis and oxidative burst in canine polymorphonuclear (PMN) cells was performed by flow cytometry techniques. Different concentrations of phorbol myristate acetate (PMA) were used to modulate PMN phagocytosis. A low concentration of PMA (3 nmol) resulted in
Xi Lin et al.
Vaccine, 26(52), 6814-6817 (2008-10-28)
Density gradient centrifugation was used for identification of particulates in vaccines formulated with aluminum phosphate (AlPO(4)) adjuvant. Protein-derived particulates are sporadically seen in protein pre-filled formulations where siliconized syringes are employed. These particulates are difficult to distinguish from the AlPO(4)
H T Chern et al.
Proceedings of the National Science Council, Republic of China. Part B, Life sciences, 17(4), 143-151 (1993-10-01)
Eighteen pancreata from adult mongrel dogs were used for the study of islet isolation. The pancreas was distended with collagenase in Hanks' solution. The automated screen method and Histopaque Ficoll gradients were used to isolate and purify the canine islets.
A Martinez et al.
Journal of chromatography. A, 1590, 65-72 (2019-01-15)
A major limitation of the three-dimensional imaging of polymeric biochromatography particle packings using X-ray computed tomography is that the particles have a low density and a high porosity, making them almost undistinguishable from the surrounding liquid phase. Additionally, the employed
資料
遠心分離は、沈降作用により粒子の分離を可能にします。遠心により粒子を分離する方法と、ストークスの法則を利用して沈降速度を計算する方法を説明します。
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.