Merck
D9268
ジアトリゾ酸
≥98% purity, powder
別名:
NSC 262168, アミドトリゾ酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C11H9I3N2O4
CAS番号:
分子量:
613.91
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
204-223-6
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ジアトリゾ酸, Iodine-containing contrast agent
Quality Segment
form
powder
composition
Water (by Karl Fischer): ≤ 7.1%
concentration
≥98.0% AgNO3
technique(s)
titration: suitable
color
white to off-white
solubility
1 M NH4OH: 100 mg/mL, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20)
InChI key
YVPYQUNUQOZFHG-UHFFFAOYSA-N
General description
ジアトリゾ酸は、ヨウ素含有造影剤です。アミドトリゾ酸としても知られています。ジアトリゾ酸は、廃水処理施設の微量汚染物質の1つです。
Application
ジアトリゾ酸は、X線ベースの測定のためのコントラスト強調流体として使用されています。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
D9268-50G:4.548173990545E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)