サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
100 g | カートの在庫状況を確認する | ¥79,800 |
この商品について
Quality Segment
form
powder
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)N(CC(O)CO)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I
InChI
1S/C19H26I3N3O9/c1-8(29)25(4-11(32)7-28)17-15(21)12(18(33)23-2-9(30)5-26)14(20)13(16(17)22)19(34)24-3-10(31)6-27/h9-11,26-28,30-32H,2-7H2,1H3,(H,23,33)(H,24,34)
InChI key
NTHXOOBQLCIOLC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- 肝星細胞の単離と培養に使用されています。
- 環境サンプルから微生物細胞を抽出するためにも使用されています。
- LacZ(β-ガラクトシダーゼ)染色に使用されています。
- 始原生殖細胞の濃縮にも使用されています。
Features and Benefits
- 毒性が非常に低く、オスモル濃度が低く、密度が高く、粘度が低い(サッカロースとの比較)。
- 水溶性、非イオン性、および化学的にほぼ不活性。
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description nonionic density gradient medium | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form powder | form solid | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| application(s) hematology | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
D2158-5G: + D2158-VAR: + D2158-BULK: + D2158-25G: + D2158-100G:4548173990507
jan