由来生物
non-animal source
グレード
Molecular Biology
for molecular biology
製品種目
BioXtra
形状
lyophilized powder
その他の活性
DNase (Exonuclease), NICKase (Endonuclease), RNase and Protease, none detected
保管温度
room temp
アプリケーション
- 膜への標識されたプローブの非特異的結合を減らすハイブリダイゼーション実験
- DNAローディングバッファ(15%のフィコール®、0.25%のブロモフェノールブルーおよび0.25%のキシレンシアノールFF)の調製
- 同様の密度を有するが大きさが異なる細胞(ヒト末梢血、骨髄および臍帯血液由来のPBMC)の分離
- 細胞内成分を分離するための密度勾配の作製
- 細胞および組織サンプルのガラス化。
- 肺血管収縮低酸素症(HPV)に対する様々な潅流液の影響の比較。
特徴および利点
- DNアーゼ、RNアーゼ、ホスファターゼおよびプロテアーゼを含みません
- 分離された細胞の機能と形態の完全性を維持します
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F2637PROC:
F2637-VAR:
F2637-100G:
F2637-10G:
F2637-5G:
F2637-500G:
F2637-BULK:
F2637-25G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
プロトコル
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.