安全性情報
S0695000
ジアトリゾアートナトリウム
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Sodium diatrizoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
125 MG
¥19,600
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
125 MG
¥19,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8I3N2NaO4
CAS番号:
分子量:
635.90
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sodium amidotrizoate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].Ic1c(c(c(c(c1NC(=O)C)I)C(=O)[O-])I)NC(=O)C
InChI
1S/C11H9I3N2O4.Na/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18;/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20);/q;+1/p-1
InChI Key
ZEYOIOAKZLALAP-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Sodium amidotrizoate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S0695000-1EA:
S0695000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Karina A Mathes et al.
PloS one, 14(8), e0221050-e0221050 (2019-08-23)
The aim of this study was to describe the specific gross and radiographic anatomy of the digestive tract of inland bearded dragons (Pogona vitticeps). Eleven bearded dragon cadavers of both sexes (6 females, 5 males) were dissected to examine, measure
Serdar Arslan et al.
Japanese journal of radiology, 35(6), 296-302 (2017-03-11)
To demonstrate the successful percutaneous treatment of extrahepatic cystic echinococcosis as an alternative to surgical procedures. A total of 27 extrahepatic hydatid cysts in 12 patients, the spleen in 8 patients, muscles and soft tissues in 3 patients each and
Giancarlo Mansueto et al.
Cardiovascular and interventional radiology, 43(2), 302-310 (2019-11-22)
To investigate the effectiveness of percutaneous approaches to treat bile leak and to propose an anatomical classification of biliary fistula to guide the most appropriate percutaneous approach. Fifty-six patients with bile leakage after hepatobiliary surgery were included. Based on preoperative