安全性情報
31392
Sigma-Aldrich
デキストラン Leuconostoc)spp.由来
Mr 450,000-650,000
別名:
6-O-(6-O-β-D-グルコピラノシル-β-D-グルコピラノシル)-D-グルコース, Manninotriose, デキストラン 500
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H10O5)n
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
(Leuconostoc spp)
品質水準
フォーム
powder
分子量
Mr 450,000-650,000
テクニック
cell based assay: suitable
損失
≤7% loss on drying
white
mp
483  °C ((901 °F ))
溶解性
water: 1.5 g/10 mL, clear, colorless
Absorption
≤0.05 at 375 nm in H2O at 10%
適合性
suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides
suitable for microfluidics/nanofluidics
アプリケーション
clinical research
filtration
life science and biopharma
metabolomics
plasma purification
保管温度
room temp
SMILES記法
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI Key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デキストランは、生分解性細菌性エキソ多糖であり、主鎖のα-(1→6)結合によって連結され、多くの場合にα-(1→2)、α-(1→3)、およびα-(1→4)分岐を伴うグルコース単位によって主に構成される多糖類です。この汎用性に優れた化合物は一般に、ロイコノストック、ラクトバチルス、ストレプトコッカス、ワイセラ、およびペジオコッカスなどの乳酸菌由来であり、1,000~40,000,000ダルトン(Da)の分子量範囲を示します。デキストランの詳細な構造は、その産生の原因となった微生物菌株によって異なります。 デキストランは、水と数種の有機溶媒に溶解性を示し、化学的に修飾されて球状、チューブ状、および3次元網目状などの多様な構造を形成できます。この高い適応性から、デキストランは生物活性剤や疎水性ポリマーと混合することによりさまざまな用途に用いることができます。卓越した水溶性、生体適合性、および非毒性を備えるデキストランは、細胞培養およびバイオプロセスにおいて貴重な分子足場、溶質安定化剤、および抗凍結剤としての機能を果たします。これらの性質により、デキストランは、細胞培養、薬物送達、ナノメディシン、および生化学的研究関連のさまざまな用途を含む、幅広い生物医学の領域において欠かせないものとなっています。
アプリケーション
Leuconostoc 属由来デキストランは、以下の用途に使用されています:
  • ヒト好中球の血液サンプルからの単離
  • 血沈検査
  • 3Dマイクロ流体細胞接着アッセイのためのヒト臍静脈細胞(HUVEC)の再懸濁
  • マイクロ流体システムおよび生体適合性アプリケーションで水性二相系(ATPS)液滴を調べるため
  • 単分子力分光法によりその力学特性を調べるため
生物化学的/生理学的作用
さまざまな用途に適用されるデキストランの作用機序:
  • 浸透圧平衡:デキストランは、溶液中の溶質濃度を上昇させることにより浸透圧平衡の維持を助けます。これにより、水の過剰な細胞膜透過を阻止できるため、細胞の完全性と機能性が維持されます。
  • 抗凍結:デキストランは、凍結中の細胞と組織の周囲に保護バリアを形成することにより抗凍結剤として作用します。このバリアは、細胞膜や細胞構造を損傷するおそれのある氷晶の形成を阻害します。
  • 粘度調整:デキストランは、溶液の分子量を上昇させることにより溶液の粘度を変化させます。この粘度変化は、溶液の流動特性に影響を及ぼすため、さまざまなプロセスにおいて溶液の濃度を調製するために役立ちます。
  • 薬物送達:変性デキストランは、制御型薬物送達のための担体として機能します。デキストランは薬物をカプセル化してからこれらをゆっくり放出することができ、薬物の溶解性を高めて放出特性を制御することによって治療結果を改善します。
  • ゲル電気泳動:デキストランは、ゲル電気泳動のサンプルローディング溶液の濃度を高めます。この濃度上昇が、サンプルのゲルマトリックスへの浸透を助けるため、大きさや電荷に基づく電気泳動での分子の分離がより正確に行えます。
  • 酵素安定化:デキストランは、防御環境を提供することにより酵素を安定化させます。酵素の周囲に安定した基質を形成し、さまざまな生化学反応において酵素活性を強化して酵素の寿命を延長させます。この防御により酵素の変性と不活性化を防止して、酵素機能の有効性を強化することができます。
特徴および利点
  • 平均分子量の範囲が450,000~650,000のデキストラン
  • 水、DMSO、ホルムアミド、エチレングリコール、およびグリセロールに溶けやすい
  • 汎用性が高く、さまざまな実験用途と研究用途に適用可能
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なデキストランを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
私たちの生化学品ラインアップについて詳細な情報をご希望の場合は、このフォームに必要事項を入力してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
31392-10G:
31392-BULK:
31392-50G:
31392-250G:
31392-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Single-Molecule Force Spectroscopy of Dextran. In: Correlation Force Spectroscopy for Single Molecule Measurements
Radiom, M
Springer Science Reviews, 81, 71-71 (2015)
Peng Kai Ong et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 298(6), H1870-H1878 (2010-03-30)
Formation of a cell-free layer is an important dynamic feature of microcirculatory blood flow, which can be influenced by rheological parameters, such as red blood cell aggregation and flow rate. In this study, we investigate the effect of these two
Water-head-driven microfluidic oscillators for autonomous control of periodic flows and generation of aqueous two-phase system droplets
Dang et al.
Lab on a chip, 17, 286-292 (2017)
Robert E Sealy et al.
International immunology, 28(11), 559-564 (2016-10-30)
Antibody-secreting cells (ASCs) in respiratory tract tissues provide a first line of defense against invading pathogens. These cells often secrete IgA that is efficiently transcytosed across epithelial barriers into the airway lumen where pathogens can be blocked at their point
Kana Unuma et al.
Autophagy, 11(9), 1520-1536 (2015-06-24)
Sepsis/endotoxemia is elicited by the circulatory distribution of pathogens/endotoxins into whole bodies, and causes profound effects on human health by causing inflammation in multiple organs. Mitochondrial damage is one of the characteristics of the cellular degeneration observed during sepsis/endotoxemia. Elimination
関連コンテンツ
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.