安全性情報
RAB0689
Sigma-Aldrich
Human IL36G / Interleukin-36 Gamma ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
96 WELLS
¥88,000
¥88,000
出荷予定日2025年4月16日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
96 WELLS
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
出荷予定日2025年4月16日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 13 pg/mL
standard curve range: 12.29-3000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL36G(56300)
詳細
The IL36G ELISA kit provides for the Quantitative measurement of IL-36 gamma in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
Interleukin-36 gamma (IL36G), also known as IL-1F9, is a member of interleukin (IL)-1-like proinflammatory cytokine family.[1][2][3] It is encoded by the gene mapped to human chromosome 2q12-q21.[4] IL36G is abundantly expressed in epithelial tissues and numerous myeloid-derived cell types.[3]
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Members of interleukin (IL)-1 family of cytokines play a vital role in regulating immune responses to infectious challenges and sterile insults.[1] IL-36 is implicated in mucosal immunity, such as lung anti-bacterial responses. Interleukin-36 γ (IL36G) participates in inflammation response and differentiation.[2] Overexpression of IL36G has been observed in psoriasis patients. Thus, down regulation IL36G can be considered as an effective method to treat psoriasis.[2]
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
IL-36γ inhibits differentiation and induces inflammation of keratinocyte via Wnt signaling pathway in psoriasis.
Wang W, et al.
International Journal of Medical Sciences, 14(10), 1002-1002 (2017)
IL-1 family cytokines in cardiovascular disease.
Pfeiler S, et al.
Cytokine (2017)
Participation of interleukin family 1 in the development of inflammatory reaction in the infectious process. 1. General characteristics of the interleukin family 1.
Abaturov AE, et al.
CHILDS HEALTH (2014)
IL-36γ is a crucial proximal component of protective type-1-mediated lung mucosal immunity in Gram-positive and-negative bacterial pneumonia.
Kovach MA, et al.
Mucosal Immunology, 10(5), 1320-1320 (2017)
Jennifer Mildenberger et al.
Autophagy, 13(10), 1664-1678 (2017-08-19)
Inflammation is crucial in the defense against infections but must be tightly controlled to limit detrimental hyperactivation. Our diet influences inflammatory processes and omega-3 polyunsaturated fatty acids (n-3 PUFAs) have known anti-inflammatory effects. The balance of pro- and anti-inflammatory processes