安全性情報
RABWASH4
Sigma-Aldrich
20X Wash Buffer (Item B)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥8,891
¥8,891
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥8,891
About This Item
UNSPSCコード:
12161703
NACRES:
NA.32
¥8,891
Check Cart for Availability
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
その他情報
Intended for use with ELISA kits.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
RABWASH4-25ML:
RABWASH4-25ML-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. The user guide refers to the wash buffer 20 x, with the product code RABWASH4; however, it does not provide instructions regarding how to dilute it. Should it be diluted with distilled water like the other components of the kit?
    1 回答
    1. Yes, the 20X wash buffer with the product code RABWASH4 should be diluted with deionized or distilled water, similar to the other components of the kit.