スキップする
CS0790
抗酸化物質アッセイキット
sufficient for 200 tests
別名:
酸化ストレス検出キット
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥138,000
この商品について
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
¥138,000
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
usage
sufficient for 200 tests
Quality Segment
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
フリーラジカル[活性酸素種(ROS)]は、正常な生理的細胞の代謝過程(感染性微生物からの防御)の一環として、あるいは紫外線、タバコの煙、環境汚染物質、γ線などの環境因子への反応として、生化学酸化還元反応によって生成されます。生成したROSは、細胞成分を攻撃し、脂質、タンパク質、DNAを損傷し、癌、アテローム性動脈硬化症、関節リウマチ、糖尿病、肝障害、中枢神経系障害など多くの疾患を引き起こすことがあります。
抗酸化剤の存在下では、ラジカルカチオンは抗酸化剤の活性に応じて抑制され、それに比例して色強度が減少します。水溶性ビタミンEアナログであるトロロクスは、標準/対照の抗酸化剤になります。
Application
A431及びCHO細胞溶解物;ラット脳、肝臓、腎臓溶解物;ヒト血漿、血清、尿、唾液において試験されました。
血漿、血清、尿、唾液、細胞、組織溶解物の総抗酸化能の測定に適しています。
抗酸化アッセイキットは、血漿、血清、尿、唾液、細胞及び組織溶解物の総抗酸化能を効率的に測定するために必要な全ての試薬を提供します。ラジカルカチオン(2,2′-アジノ-ジ-[3-エチルベンズチアゾリンスルホン酸])(ABTS+)捕捉能の測定にも使用されています。
Biochem/physiol Actions
抗酸化剤分析の原理は、メトミオグロビンと過酸化水素からのフェリルミオグロビンラジカルの生成であり、これがABTS[2,2'-アジノ-ビス(3-エチルベンゾチアゾリン-6-スルホン酸)]を酸化してラジカルカチオンABTS+を生成します。ABTS+は可溶性の緑色発色物質で、分光光度計により波長405nmで測定できます。
Preparation Note
ミオグロビン溶液を再構成後は-20℃で保存してください。
トロロックス標準溶液を再構成後は-20℃で保存してください。
ABTS基質溶液は、4℃で2週間又は-20℃で1ヵ月間保存できます。
試薬は超純水で調製してください。
Legal Information
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
354102MAK165MAK332
description
sufficient for 200 tests
description
-
description
sufficient for 500 fluorometric tests (red fluorescence)
description
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
fluorometric
detection method
colorimetric, fluorometric
usage
sufficient for 200 tests
usage
sufficient for 100 tests
usage
sufficient for 500 fluorometric tests (red fluorescence)
usage
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Assay Buffer 10X 30 mL
  • Stop Solution 20 mL
  • Hydrogen Peroxide, 3% solution 1 mL
  • Myoglobin from horse heart 2 x 1
  • (±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid (Trolox®) 2 x 1
  • ABTS, 10 mg tablets 4 tab
  • Phosphate-Citrate Buffer, pH 5 4 tab
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–7/7 質問  
  1. is it possible to use this particular Assay Kit for measuring antioxident capacity in the seminal plasma of fish sperm ??
    1 回答
    1. A usage protocol for the kit's usage in measuring antioxidant capacity in the seminal plasma of fish sperm has not been developed by Technical Service. Please review this article for a protocol.
      http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2013.03.010
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  4. Can CS0790 be used for antioxidant capacity assessment in colored media without interference in the colorimetric assay?
    1 回答
    1. The kit functions by measuring antioxidant activity through the inhibition of ABTC oxidation. Oxidation of ABTC results in a green color reaction, which is reduced in the presence of antioxidants. Myoglobin is necessary for the oxidation of ABTC as it serves as a source of a radical cation. The types of samples suitable for use with this kit are detailed in the kit's bulletin, but it should be noted that bacterial culture media and oils are not included among them.
      役に立ちましたか?
  5. how is this test performed? can it use a HACH instrument? can this test identify BHT Butylated Hydroxy Toluene, 400-1000 ppm.
    1 回答
    1. Please see the kit's usage instructions posted here:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/281/332/cs0790bul.pdf
      The kit should be able to detect the antioxidant capacity of BHT (Butylated Hydroxy Toluene).
      If the HACH instrument is capable of reading absorbances in a 96-well plate at the required wavelength of 405 nm, it should be suitable for use with the kit.
      役に立ちましたか?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  7. What is the pH of kit component A3605 in the Antioxidant Assay Kit, product CS0790?
    1 回答
    1. The pH of kit component A3605 in the Antioxidant Assay Kit, product CS0790, is approximately 5,  at 25°C. The adequacy/suitability of the pH of the assay buffer is assessed via the assay itself, and is tested for each lot of kits.