Merck
RAB0273
Sigma-Aldrich
ヒトIL-1 β ELISAキット
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
別名:
Il-1 beta, Interleukin-1 beta
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥116,000
¥116,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥116,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.84
¥116,000
Check Cart for Availability
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.3 pg/mL
standard curve range: 0.48-100 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL1B(3553)
詳細
ヒトIL-1 β ELISA(酵素結合免疫吸着測定法)キットは、血清、血漿、細胞培養上清、および尿中のヒトIL-1 βを定量的に測定するin vitro酵素免疫測定法です。
免疫原
組換えヒト IL-1β
アプリケーション
研究用のみです。診断手順では使用しません。
細胞培養上清中のインターロイキン1β (IL-1 β)の濃度を測定するために、ヒトIL-1 β ELISAキットが使用されています。[1]
生物化学的/生理学的作用
インターロイキン1β(IL-1 β)は炎症性サイトカインであり、さまざまな急性および慢性炎症の誘発に関与しています。したがって、IL1Bは、線維症および組織のリモデリングに関連する疾患の潜在的な治療標的とみなすことができます。[2]IL-1βタンパク質は、内因性92 kDaゼラチナーゼ(マトリックスメタロプロテイナーゼ9(MMP-9))およびMMPの組織阻害剤(TIMP -1)の産生を増加させます。[3]滑液中のIL-1β濃度の上昇は、滑膜炎の病因および顎関節の軟骨組織および骨の変性変化に寄与します。[4]IL-1βは、感染部位に好中球とマクロファージをもたらします。[5]IL-1β遺伝子の変異は、Henoch-Schönlein紫斑病(HSP)の腎症状および腎後遺症と関連しています。[6]
その他情報
本製品の分析証明書のサンプルを提供いたします。ロット番号のテキストボックスに
sampleと入力してください。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Proinflammatory cytokines detectable in synovial fluids from patients with temporomandibular disorders.
Takahashi T
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics, 85(2), 135-141 (1998)
Zetao Ma et al.
Journal of orthopaedic surgery and research, 15(1), 284-284 (2020-07-30)
Inflammation and apoptosis of chondrocytes are the pathological bases of osteoarthritis. Autophagy could alleviate the symptoms of inflammation and apoptosis. Previous study has shown that BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3 (BNIP3) can induce the occurrence and development of autophagy.
Zhao Gao et al.
BMC ophthalmology, 20(1), 134-134 (2020-04-08)
Inflammation of RPE cells led to different kinds of eye diseases and affected the normal function of the retina. Furthermore, higher levels of ROCK1 and ROCK2 induced injury of endothelial cells and many inflammatory diseases of the eyes. Ripasudil, which
Jie Liu et al.
The Journal of international medical research, 49(3), 300060521996564-300060521996564 (2021-03-27)
Porphyromonas gingivalis (Pg) plays a critical role in the occurrence and development of atherosclerosis. Lipopolysaccharide from Pg (Pg-LPS) could lead to pyroptosis of vascular smooth muscle cells (VSMCs) and induce instability of atherosclerotic plaque. Therefore, pyroptosis of VSMCs could promote
Strain- and host species-specific inflammasome activation, IL-1? release, and cell death in macrophages infected with uropathogenic Escherichia coli.
Schaale K
Mucosal Immunology, 9(1), 124-136 (2016)
質問
  1. Human IL-1 β ELISA kit, RAB0273 for this product how to prepare Cell Culture lysate.
    1 回答
    1. This ELISA kit has not been validated for lysates, but it is expected to work. Follow the instructions below for preparing samples.
      Cell Lysates:
      Rinse cells with PBS, ensuring all PBS is removed before detaching cells. Detach 2 x 10^7 cells by trypsinization or scraping and transfer to a microfuge tube. Centrifuge to pellet the cells and remove any remaining buffer. Add approximately 500 µl of prepared lysis buffer and pipette up and down to resuspend the pellet. Incubate the lysates with shaking at 4°C for 30 minutes. Spin down the tubes in a microfuge at top speed (10,000g) for 10 minutes at 4°C, and transfer the supernatants to a clean tube.
      For lysis buffer, use 43-040 Cell Lysis buffer or 20-188 RIPA lysis buffer.
      Guidelines for lysis buffer composition:
      Avoid using more than 0.1% SDS or other strongly denaturing detergents. Non-ionic detergents such as Triton X-100 or NP-40 are recommended, although zwitterionic detergents like CHAPS, or mild ionic detergents such as sodium deoxycholate, will work.
      Use no more than 2% v/v total detergent.
      Avoid sodium azide.
      Avoid using more than 10 mM reducing agents, such as dithiothreitol or mercaptoethanols.
      Adding a protease inhibitor cocktail to the lysis buffer prior to homogenization is strongly recommended. Inhibitor cocktails like P2714 and P8465 can be purchased and used according to their specifications.
      Lysate Application:
      Use cell or tissue lysates immediately or aliquot and store at –80°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Keep thawed lysates on ice prior to use. For the first experiment, perform serial dilution testing, starting with a 5-fold dilution, to determine the optimal protein load for the assay. Optimal dilution depends on the abundance of target proteins and should be determined empirically. Determine the total protein concentration using the Pierce BCA Protein Assay Kit, Cat#: 23227. Dilute lysate to a final total protein concentration of 50-500 µg/ml (5-fold or more is preferred) when performing antibody array or ELISA testing.
      Dilute the cell lysate for this kit with Assay Diluent B. For other ELISA kits validated with cell lysate samples, a minimum 5-fold dilution is recommended to avoid sample matrix effects, but the optimal sample dilution must be determined empirically by the researcher.