Merck
RAB0246
Sigma-Aldrich
Rat IL-10 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
別名:
IL-10, Interleukin-10
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥88,000
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
rat
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/mL
standard curve range: 8.23-6000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rat ... Il10(25325)
詳細
The Rat IL-10 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of rat IL-10 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Rat IL-10
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qian Zhang et al.
PeerJ, 8, e10310-e10310 (2020-11-27)
Increasing evidence shows that maternal overnutrition may increase the risk of diabetes in offspring. We hypothesized that maternal sitagliptin intervention may improve glucose intolerance through gut targeting. Female Sprague-Dawley (SD) rats were fed a normal diet (ND) or a high-fat
Huanhuan Jiang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 18(1), 459-466 (2019-07-02)
The aim of the present study was to explore the protective role of resveratrol (RES) in asthma-induced airway inflammation and remodeling, as well as its underlying mechanism. An asthma rat model was induced by ovalbumin (OVA) treatment. Rats were randomly
B Ahmed et al.
Vaccine, 32(31), 3909-3916 (2014-06-01)
Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) have been responsible for several outbreaks of hemolytic-uremic syndrome (HUS) worldwide. HUS is the most common cause of acute renal failure in children and results in fatalities as high as 50% in the elderly. Currently, neither
Ian A Parish et al.
The Journal of clinical investigation, 124(8), 3455-3468 (2014-07-09)
During the course of many chronic viral infections, the antiviral T cell response becomes attenuated through a process that is regulated in part by the host. While elevated expression of the immunosuppressive cytokine IL-10 is involved in the suppression of
Bjarki Johannesson et al.
Disease models & mechanisms, 7(8), 977-985 (2014-07-25)
Allergic contact dermatitis (ACD) is triggered by an aberrant hyperinflammatory immune response to innocuous chemical compounds and ranks as the world's most prevalent occupational skin condition. Although a variety of immune effector cells are activated during ACD, regulatory T (Treg)