Merck
RAB0480
Sigma-Aldrich
Rat Tumor Necrosis Factor α ELISA Kit
for cell and tissue lysates
別名:
TNF-α
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥116,000
¥116,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥116,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥116,000
Check Cart for Availability
交差性
rat
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 25 pg/mL
standard curve range: 82.3-20000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rat ... Tnf(24835)
詳細
The Rat TNF-α ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of Rat TNF-α cell lysate and tissue lysate.
免疫原
Recombinant Rat TNF-α
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Rat Tumor Necrosis Factor α ELISA Kit has been used to measure rat tumor necrosis-α (TNF-α) in cell lysate and tissue lysate.[1][2]
生物化学的/生理学的作用
Tumor necrosis factor-α (TNF-α) affects various cellular processes such as blood-brain barrier, inflammatory, thrombogenic, and vascular changes following brain damage. TNF-α expression is upregulated in various central nervous system disorders, including Alzheimer′s disease, multiple sclerosis, Parkinson′s disease, meningococcal meningitis and HIV infection. Elevated expression of TNF-α in brain and blood in response to lipopolysaccharide might increase brain stem thrombosis and hemorrhage and stroke sensitivity/risk in hypertensive rats.[3] Tumor necrosis factor-α activates polymorphonuclear leukocyte NADPH oxidase, thereby facilitates development of systemic oxidative stres (OS), inflammation and hypertension in rats.[4]
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABDIL6ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABLYSIS12X Cell Lysis Buffer (Item J)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vu Thi Thu et al.
The Korean journal of physiology & pharmacology : official journal of the Korean Physiological Society and the Korean Society of Pharmacology, 20(3), 305-314 (2016-05-11)
Inflammatory and fibrotic responses are accelerated during the reperfusion period, and excessive fibrosis and inflammation contribute to cardiac malfunction. NecroX compounds have been shown to protect the liver and heart from ischemia-reperfusion injury. The aim of this study was to
Nanik Sundari et al.
Journal of toxicology, 2018, 2642714-2642714 (2019-01-12)
Phaleria macrocarpa is one of the Indonesian herbal plants which has been shown to have a hepatoprotective effect. This study was conducted to evaluate the protective effect of water extract of mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) in liver fibrosis and to
Meijuan Chen et al.
Gastroenterology research and practice, 2019, 8723460-8723460 (2019-10-01)
Phosphatidylcholine (PC) is the major surface-active phospholipid and creates a hydrophobic nature to the surface. It has been reported to reverse the progression of liver fibrosis and to improve liver function. The aim of the present study was to evaluate
R A Ajala-Lawal et al.
Archives of physiology and biochemistry, 126(2), 107-115 (2018-10-06)
This study investigated the influence of betulinic acid on high-fructose diet-induced metabolic syndrome in rats. Oral administration of betulinic acid significantly reversed high-fructose diet-mediated increase in body mass index and blood glucose. Furthermore, betulinic acid restored high-fructose diet-mediated alterations in
Tumor necrosis factor-alpha: a possible priming agent for the polymorphonuclear leukocyte-reduced nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate oxidase in hypertension.
Mazor R
Hypertension, 55(2), 353-362 (2010)
質問
  1. how many tests can be done by a kit
    1 回答
    1. The Rat TNF-alpha ELISA kit provides one 96-well plate. A set of 7 standards is loaded in duplicates to generate a standard curve, leaving 82 wells for testing 41 samples in duplicates.