Merck
RAB1136
Sigma-Aldrich
Rat Adiponectin ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
別名:
Adiponectin Assay, Rat ELISA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
96 WELLS
¥88,000
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
96 WELLS
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
rat
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.8 ng/ml
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
This ELISA antibody pair detects Rat Adiponectin (ADIPOQ/ACRP30)
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
生物化学的/生理学的作用
Adiponectin, also known as AdipoQ, is a plasma protein produced by adipocytes. Downregulation of adiponectin by mutation causes insulin resistance and type 2 diabetes.[1] The expression level of adiponectin in plasma is lower in obesity.[2][3] Adiponectin interacts with other proteins produced by adipocytes and is involved in triglyceride synthesis. Adiponectin in plasma lowers the expression of adhesion molecules in vascular endothelial cells and reduces the risk of atherogenic vascular diseases.[2]
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Association of adiponectin mutation with type 2 diabetes: a candidate gene for the insulin resistance syndrome
Kondo H, et al.
Diabetes, 51(7), 2325-2328 (2002)
Genomic structure and mutations in adipose-specific gene, adiponectin
Takahashi M, et al.
International journal of obesity (2005), 24(7), 861-868 (2000)
Jóctan Pimentel Cordeiro et al.
PloS one, 17(8), e0271592-e0271592 (2022-08-12)
There are evidence that obese-resistant animals are more physically active, due to a higher rate of lipid oxidation. Efficiency in such pathways can favor greater spontaneous physical activity and, consequently, less body fat deposition. The aim of study was characterizing
Paradoxical decrease of an adipose-specific protein, adiponectin, in obesity
Arita Y, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 257(1), 79-83 (1999)