Merck
RAB0301
Sigma-Aldrich
Rat IL-4 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥88,000
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
rat
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.5 pg/mL
standard curve range: 0.66-160 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rat ... Il4(287287)
関連するカテゴリー
詳細
The Rat IL-4 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of rat IL-4 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Rat IL-4
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Faten A M Abo-Aziza et al.
Veterinary world, 15(5), 1347-1364 (2022-06-30)
Bone marrow-derived mesenchymal stem cells (BM-MSCs) transplantation and their hepatogenic differentiated cells (HDCs) can be applied for liver injury repair by tissue grafting. Regenerative potentiality in liver cirrhosis models was widely investigated; however, immunomodulation and anti-inflammation in acute hepatitis remain
Mohamed El-Behi et al.
European journal of immunology, 44(10), 3003-3014 (2014-07-30)
IL-17-secreting CD8(+) T cells (Tc17 cells) have been implicated in immunity to infections, cancer, and autoimmune diseases. Thus far, studies on Tc17 cells have primarily investigated their development from naïve precursors, while the biology of committed Tc17 cells has been
Jing-Ge Zhang et al.
International immunopharmacology, 20(2), 307-315 (2014-04-08)
Cholecystokinin octapeptide (CCK-8), an immunomodulatory peptide, can promote or suppress the development or function of specific CD4(+) T cell subsets by regulating antigen-presenting cell functions. In the current study, we investigated whether CCK-8 exerts a direct effect on T cells
Christine Hartoonian et al.
Molecular biology reports, 41(9), 5943-5952 (2014-06-29)
Plasmid DNA vaccination is a promising vaccine platform for prevention and treatment of infectious disease. Enhancement of the DNA vaccine potency by co-inoculation of immunoadjuvant has been shown to be an effective strategy. Modulation of dendritic cells and T-cells locomotion
Jun Tian et al.
Inflammation, 37(6), 2013-2019 (2014-05-27)
Invariant natural killer T (iNKT) cell is a critical element for both innate and adaptive immunity. The quick responses of mature iNKT cells to TCR stimulation require activation of several different signaling pathways. However, the roles of these signaling pathways