安全性情報
RAB0312
Sigma-Aldrich
Rat Interleukin-6 ELISA Kit
for for cell lysate and tissue lysate
別名:
IL-6
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥116,000
¥116,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥116,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥116,000
Check Cart for Availability
交差性
rat
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 15 pg/mL
standard curve range: 40.96-10000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rat ... Il6(24498)
詳細
The Rat IL-6 ELSA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of Rat IL-6 cell lysate and tissue lysate.
免疫原
Recombinant Rat IL-6
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Rat Interleukin-6 ELISA Kit has been used to determine the plasma level of interleukin-6 (IL-6) via ELISA.[1]
生物化学的/生理学的作用
Interleukin-6 (IL-6) acts as a neuromodulation factor. IL-6 has two signalling pathways, known as classic signalling pathway and trans-signalling pathway. It has a neuroprotective role in ischemic stroke, by activating IL-6/interleukin 6 receptor (IL-6R)/signal transducers and activators of transcription 3 (STAT3) signalling pathway.[2] IL-6 is a multifunctional cytokine, which is implicated in acute inflammation.[3] IL-6 is associated with SAPHO (synovitis, acne, pustulosis, hyperostosis, and osteitis) syndrome.[4]
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABDIL6ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABLYSIS12X Cell Lysis Buffer (Item J)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effects of interleukin-6 and IL-6/AMPK signaling pathway on mitochondrial biogenesis and astrocytes viability under experimental septic condition
Chen XL, et al.
International Immunopharmacology, 59, 287-294 (2018)
Interleukin-6 RNA knockdown ameliorates acute lung injury induced by intestinal ischemia reperfusion in rats by upregulating interleukin-10 expression
Yuan B, et al.
Molecular Medicine Reports, 16(3), 2529-2537 (2017)
AT1 receptor blocker losartan protects against mechanical ventilation-induced diaphragmatic dysfunction
Kwon OS, et al.
Journal of Applied Physiology, 119(10), 1033-1041 (2015)
Serum IL-6 and IL-23 levels and their correlation with angiogenic cytokines and disease activity in ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, and SAPHO syndrome
Przepiera-Bkedzak H, et al.
Mediators of Inflammation, 2015, 2529-2537 (2015)
Celestino Sardu et al.
Journal of the American Heart Association, 9(17), e016948-e016948 (2020-07-08)
BACKGROUND Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is the cause of a pandemic disease, with severe acute respiratory syndrome by binding target epithelial lung cells through angiotensin-converting enzyme 2 in humans. Thus, patients with hypertension with COVID-19 could have worse prognosis. Indeed
質問
  1. Good morning i'm a PhD sudent WE have bought a kit of rat interleukin 6 but WE don't fond the prospectus in the box So please if it's possible to send me the prospectus Cordially
    1 回答
    1. The protocol for this kit is lot specific and is provided in the Certificate of Analysis. See the link below for an example:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/SigmaABNO/RAB0312_1128J0733.pdf