203350
Blasticidin S hydrochloride
from Streptomyces griseochromogenes, ≥98% (HPLC), powder, protein syntheis inhibitor, Calbiochem®
別名:
Blasticidin S, Hydrochloride, Streptomyces griseochromogenes
About This Item
おすすめの製品
製品名
Blasticidin S, Hydrochloride, Streptomyces griseochromogenes,
アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
white to off-white
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.N2(C=CC(=NC2=O)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H](C=C1)NC(=O)C[C@@H](N)CCN(C)\C(=N\[H])\N)C(=O)O
InChI
1S/C17H26N8O5.ClH/c1-24(16(20)21)6-4-9(18)8-12(26)22-10-2-3-13(30-14(10)15(27)28)25-7-5-11(19)23-17(25)29;/h2-3,5,7,9-10,13-14H,4,6,8,18H2,1H3,(H3,20,21)(H,22,26)(H,27,28)(H2,19,23,29);1H/t9-,10-,13+,14-;/m0./s1
InChI Key
YQXYQOXRCNEATG-NMQKUDMSSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
protein synthesis
警告
再構成
その他情報
Kimura, M., et al. 1994, Mol. Gen. Genet.242, 121.
Kojima, N., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 30451.
Kudo, T., et al. 1994. J. Immunol. Methods177, 17.
Sutoh, K. 1993. Plasmid30, 150.
Izumi, M., et al. 1991. Exp. Cell Res.197, 229.
Yamaguchi, H., et al. 1965. J. Biol. Chem.57, 667.
Takeuchi, S., et al. 1958. J. Antibiot.11, 1.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
203350-0MG:
203350-1GM:
203350-MG:
US2203350-25MG:
203350-VAR:
203350-25MG:
試験成績書(COA)