Test has not been conducted to determine whether the light chains of the antibody F3165, Monoclonal ANTI-FLAG® M2 antibody produced in mouse, are kappa or lambda. However, based on customer feedback, it appears that the M2 monoclonal antibody has lambda light chains and not kappa. A probe with anti-kappa did not yield a signal, while anti-lambda produced a good signal.
F3165
モノクローナル抗FLAG® M2抗体 マウス宿主抗体
clone M2, purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass), buffered aqueous solution (10 mM sodium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4, containing 0.02% sodium azide)
別名:
抗ddddk, 抗dykddddk
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass)
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
M2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution (10 mM sodium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4, containing 0.02% sodium azide)
精製方法
using Protein A
化学種の反応性
all
濃度
3.8-4.2 mg/mL
テクニック
western blot: 10 μg/mL (Protein A)
アイソタイプ
IgG1
免疫原配列
DYKDDDDK
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
F3165は、タンパク質A樹脂を用いてアフィニティー精製されるため、抗FLAG M2抗体だけでなく少量の自然マウスIgGを含み、ほとんどの用途で感度が改善されています。
精製方法 - タンパク質A
免疫原
アプリケーション
- イムノブロッティング
- 免疫沈降
- 免疫細胞化学
- 免疫蛍光法
- ELISA
- EIA
- クロマチン免疫沈降
- 電子顕微鏡法
- フローサイトメトリー
- スーパーシフトアッセイ
その他の用途を参照するには、メルクのFLAG®文献ポータルをご覧ください。
調製ノート
保管および安定性
注:時間とともに、分子内疎水性相互作用により少量の精製抗体が溶液から沈殿することがあります。本製品で沈殿が認められた場合、バイアルを短時間遠心分離し、沈殿をペレット化します。使用には、澄明な上清から必要量の抗体溶液を取り出します。これにより、ウエスタンブロットまたは免疫沈降アプリケーションにおける精製抗体の性能は変わりません。
法的情報
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
よく一緒に購入される製品
関連製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
F3165-BULK-N:
F3165-.2MG-KC:
F3165PROC:
F3165-VAR-N:
F3165-.2MG:
F3165-5MG:
F3165-VAR:
F3165-BULK:
F3165-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
関連コンテンツ
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
タンパク質-RNA、タンパク質-DNA、タンパク質-タンパク質相互作用の検討および関連するアプリケーションのためのタンパク質-核酸相互作用試薬およびリソース。
-
What type of light chain is present on the FLAG M2 antibody?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
What is the recommended dilution for conducting immunoprecipitation (IP) using the M2 antibody?
1 回答-
The general starting recommendation for conducting immunoprecipitation (IP) using the F3165, anti-FLAG M2 antibody, is 10 μg/mL.
役に立ちましたか?
-
-
What is the difference between F1804 and F3165 product?
1 回答-
Product F1804 and F3165 are both Monoclonal ANTI-FLAG M2 antibodies produced in mouse Clone M2, with the same starting material. The distinction between the products lies in their purification methods. F3165 is immunoglobulin purified, while F1804 is immunogen affinity purified. F1804, being more purified, is expected to exhibit reduced background and less non-specific staining compared to F3165. Both products are suitable for western blotting, immunofluorescence, and immunoprecipitation.