スキップする
TDF100A
総食物繊維アッセイキット
sufficient for ~100 assays
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥123,000
この商品について
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12164500
¥123,000
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼詳細情報をリクエスト
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
usage
sufficient for ~100 assays
Quality Segment
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
cannabis testing
food and beverages
general analytical
storage temp.
2-8°C
Application
この方法では、酵素法および重量法を併用して、食物の総食物繊維量を測定します。乾燥させた脂肪不含の食物のサンプルを熱安定性α-アミラーゼでゼラチン化したのち、プロテアーゼおよびアミログルコソダーゼで酵素的に消化し、 サンプル内のタンパク質およびデンプンを除去します。エタノールを加えて、可溶性の食物繊維を沈降させます。残留分をろ過し、エタノールおよびアセトンで洗浄します。乾燥後に、残留物を計量します。サンプルの半分はタンパク質の分析に使用し、残りは灰化します。総食物繊維量は、残留物の質量から、タンパク質および灰分の重量を差し引いたものです。
Biochem/physiol Actions
酵素法および重量法とを併用しています。この方法は、Official Methods of Analysis, 15th ed., AOAC, Arlington, VA, Vol. II, Sec. 985.29, 1105 (1990)で説明する方法に基づいています。
Other Notes
総食物繊維量を測定するための試薬です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
MAK559S2388MAK326
description
sufficient for ~100 assays
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
description
sufficient for 100 colorimetric tests
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
usage
sufficient for ~100 assays
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
usage
-
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
application(s)
food and beverages
general analytical
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
food and beverages
general analytical
application(s)
cosmetics
food and beverages
microbialanalysis
microbialanalysis
-
microbialanalysis
microbialanalysis
-
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • α-Amylase, Heat-stable 10 mL
  • Amyloglucosidase 10 mL
  • Celite 50 g
  • Protease 500 mg
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
注意喚起語
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
標的臓器
Lungs, Respiratory system
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. This Kit quantify solubles and insulubles fibers ?
    1 回答
    1. This kit is used only to quantify soluble dietary fibers.
      役に立ちましたか?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf