Merck
P1506
Sigma-Aldrich
ピルビン酸キナーゼ ウサギ筋肉由来
Type II, ammonium sulfate suspension, 350-600 units/mg protein
別名:
ATP:ピルビン酸 2-O-ホスホトランスフェラーゼ, PK
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 UNITS
¥10,300
5000 UNITS
¥20,000
25000 UNITS
¥70,400
50000 UNITS
¥110,000
¥10,300
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 UNITS
¥10,300
5000 UNITS
¥20,000
25000 UNITS
¥70,400
50000 UNITS
¥110,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
¥10,300
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit muscle
タイプ
Type II
フォーム
ammonium sulfate suspension
比活性
350-600 units/mg protein
分子量
237 kDa
保管条件
(Tightly closed)
テクニック
ligand binding assay: suitable
white
その他の活性
lactic dehydrogenase, creatine phosphokinase, and myokinase ≤0.01%
phosphoglucomutase ≤0.05%
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
研究分野:細胞シグナリング
ウサギ筋肉由来のピルビン酸キナーゼは、グリコール酸のATP-依存的リン酸化を触媒し、2-ホスホグリコール酸が得られます。[1]ピルビン酸キナーゼは、酵素であり、[2] 四量体または二量体の形で存在しています。[3]PKM1、PKM2、PKR、およびPKLは、4つの哺乳類ピルビン酸キナーゼアイソフォームです。[2]
アプリケーション
ウサギ筋肉由来ピルビン酸キナーゼは、次の用途で使用されています:
  • 解糖における最終段階の反応機構を理解するための構造研究 [4]
  • α-置換カルボン酸のATP依存性リン酸化を調べる研究 [1]
  • 酵素アッセイ[5]
生物化学的/生理学的作用
ウサギ筋肉由来ピルビン酸キナーゼはヒスチジンによって活性化することができ、低濃度の亜鉛(Zn2+)によって阻害されます。 [6] 解糖系では、ピルビン酸キナーゼ(PK)は終末酵素として機能し、ホスホエノールピルビン酸からピルビン酸への変換とATPの合成を基質レベルのリン酸化により触媒します。PKの四量体構造は、活性が高く、ホスホエノールピルビン酸(PEP)に対して高い親和性を持ち、二量体構造は、活性が低く、PEPへの親和性が低くなっています。[3]ウサギ筋肉由来PKには、ホスホエノールピルビン酸とアデノシン二リン酸(ADP)結合部位の高い動的協同性(ヒル係数> 1.35)があります。[7]
分子量:237 kDa(分子量57 kDaの同一サブユニット4個からなる四量体として存在)。
等電点:7.6
至適pH:約7.5
至適温度:25°C
EA280 = 1 mg(p)/mLあたり0.54、光路長 1 cm
30°CのTrisバッファー(pH 7.4)中におけるKM値は、ATP(0.86 mM)、ピルビン酸(10 mM)、ADP(0.3 mM)、PEP(0.07 mM)と報告されています。ピルビン酸キナーゼはホスホエノールピルビン酸に高い特異性を有しますが、ATPの代わりにGTP、ITP、dATP、UTP、CTP等の他のジヌクレオチド三リン酸も基質として利用できます。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.6、37°C、1分間に、1.0 μmolのホスホ(エノール)ピルビン酸をピルビン酸に変換する酵素量です。
物理的形状
3.2 M(NH42SO4溶液中の懸濁液、pH 6
アナリシスノート
タンパク質はBiuret法で測定。
基質
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
P1506-1KU:
P1506-BULK:
P1506-5KU:
P1506-50KU:
P1506-25KU:
P1506-VAR:
P1506-250KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Glucokinase in Atlantic Halibut (Hippoglossus hippoglossus) Brockmann Bodies
Tranulis MA, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. Part B, Biochemistry & Molecular Biology, 116, 367-370 (1997)
Xun Chen et al.
Cancer cell international, 20(1), 523-523 (2020-12-10)
Pyruvate kinase is a terminal enzyme in the glycolytic pathway, where it catalyzes the conversion of phosphoenolpyruvate to pyruvate and production of ATP via substrate level phosphorylation. PKM2 is one of four isoforms of pyruvate kinase and is widely expressed
D E Ash et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 228(1), 31-40 (1984-01-01)
Pyruvate kinase from rabbit muscle catalyzes an ATP-dependent phosphorylation of glycolate to yield 2-phosphoglycolate (F. J. Kayne (1974) Biochem. Biophys. Res. Commun. 59, 8-13). An investigation of anologous reactions with other alpha-substituted carboxylic acids reveals several new substrates for such
Inhibitory effect of Zn2+ on rabbit muscle pyruvate kinase and reactivation by histidine.
Tamaki N.
J. Nutr. Sci. Vitaminol., 27, 107-116 (1981)
S Strumilo et al.
Zhurnal evoliutsionnoi biokhimii i fiziologii, 51(2), 103-107 (2015-06-02)
Some catalytic and kinetic properties of pyruvate kinase (PK, EC 2.7.1.40) isolated from the heart and skeletal muscles of rabbits and hares with a 9-16-fold purification were studied. The initial specific activity of the enzyme in hare heart homogenates was
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法
質問
1–2/2 質問  
  1. この製品(P1506, ピルビン酸キナーゼ)についてご質問があります。 この製品の比活性は350-600 units/mg proteinと記載ありますが、濃度としてU/mLはお分かりになるのでしょうか。 Lot毎に異なることかもしれませんので、試薬の瓶そのものに記載があったりするのでしょうか(データシートには記載が見当たらない)。 ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
    1 回答
    1. The concentration in U/mL can be determined using the Enzymatic Activity and the mg protein/mL value reported on the lot specific Certificate of Analysis. For example, a lot has a reported Enzymatic Activity of 359 units/ mg protein and 13.7 mg protein/ mL will have a concentration 4918.3 units/ml. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/p1506#product-documentation
      役に立ちましたか?
  2. Hi, How long can this be stored in the fridge?
    1 回答
    1. This product is not assigned an expiration date or retest date. Products that are robust in nature and extremely stable, in the original unopened container, are not assigned an expiration date or retest schedule. These products will have no dating reported on either the label or the Certificate of Analysis. Products that are not assigned an expiration or retest date are covered by a warranty period of 1 year from the date of product shipment.