Merck
SRP0189
Sigma-Aldrich
活性型ピルビン酸キナーゼM2 マウス由来
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
別名:
M2-PK腫瘍, OPA-相互作用するタンパク質3(OIP-3), ピルビン酸キナーゼ3(PK3), ピルビン酸キナーゼ、筋肉, 甲状腺ホルモン結合タンパク質1(THBP1)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥112,000
¥112,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥112,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
¥112,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
58 kDa
包装
pkg of 20 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
mouse ... PKM2(18746)
詳細
ピルビン酸キナーゼ3(PK3)としても知られるピルビン酸キナーゼM2(PKM2)は、肺、脂肪、網膜、膵島、および正常な増殖細胞や胚細胞などのいくつかの分化した組織で発現するピルビン酸キナーゼのアイソフォームです。[1]PKM2/pk3は、マウス第9染色体にマッピングされた遺伝子によりコードされています。[2]
マウスピルビン酸キナーゼM2(PKM2)(GenBank登録番号NM_011099)、アミノ酸2-末端、N末端にHisタグ標識、MW = 58 kDa、Escherichia coli発現系で発現。
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
生物化学的/生理学的作用
PKM2の発現の上昇は、ほとんどのがん細胞で認められます。したがって、このタンパク質はがんの強力な治療標的と見なすことができます。[3][1]PKM2は、過剰な細胞内活性酸素種(ROS)の放出に重要な役割を果たします。さもないと、細胞構成要素が損傷し、細胞生存率が低下します。PKM2のプロテインキナーゼ活性は、遺伝子発現の調節および腫瘍形成に関与しています。PKM2は解糖の最終段階に関与する重要な律速酵素であり、がんの進行期間を通じて代謝の再プログラミングに不可欠な役割を担っています。[1][3]
単位の定義
1ユニットは、37°Cで1分あたりホスホエノールピルビン酸(PEP)から1 pmolのADPへリン酸基転移するために必要な酵素量と定義されています。
物理的形状
25 mM Tris-HCl(pH 8.0)、100 mM NaCl、0.05% Tween-20、30%グリセロール、および3 mM DTTに調製。
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注された希釈前の酵素を-70°Cで保存してください。注記:酵素は凍結解凍の繰り返しに非常に弱いので、注意してください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polymorphism of kidney pyruvate kinase in the mouse is determined by a gene, Pk-3, on chromosome 9.
Peters J
Biochemical Genetics, 19(7-8), 757-769 (1981)
PKM2 and cancer: The function of PKM2 beyond glycolysis.
Dong G
Oncology Letters, 11(3), 1980-1986 (2016)
Weiwei Yang et al.
Cancer letters, 339(2), 153-158 (2013-06-25)
Altered metabolism is fundamental to the growth and survival of cancer cells. Pyruvate kinase M2 (PKM2), a key enzyme in cancer metabolism, has been demonstrated to play a central role not only in metabolic reprogramming but also in direct regulation
資料
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.