由来生物
plant (Fusicoccum amygdali)
品質水準
アッセイ
≥85% (HPLC)
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
COCC1CCC2C(C)C(O)C(OC3OC(COC(C)(C)C=C)C(O)C(OC(C)=O)C3O)C4=C(CC(O)C4(C)C=C12)C(C)COC(C)=O
InChI
1S/C36H56O12/c1-10-35(6,7)45-17-26-30(41)33(46-21(5)38)31(42)34(47-26)48-32-28-24(18(2)15-44-20(4)37)13-27(39)36(28,8)14-25-22(16-43-9)11-12-23(25)19(3)29(32)40/h10,14,18-19,22-23,26-27,29-34,39-42H,1,11-13,15-17H2,2-9H3/b25-14-
InChI Key
KXTYBXCEQOANSX-QFEZKATASA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F0537-VAR:
F0537-1MG-PW:
F0537-PPG:
F0537-PH:
F0537-BULK:
F0537-250UG:
F0537-250UG-PW:
F0537-1MG:
F0537PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)