スキップする
PK-RO
Roche
ピルビン酸キナーゼ(PK)
from rabbit muscle
別名:
PK
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
~200 units/mg protein (at 25 °C (500 U/mg at 37 °C) with PEP as the substrate.)
Biological source:
rabbit muscle
製品PK-ROは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
rabbit muscle
form
suspension
specific activity
~200 units/mg protein (at 25 °C (500 U/mg at 37 °C) with PEP as the substrate.)
packaging
pkg of 1 mL (10128155001 [10 mg]), pkg of 10 mL (10128163001 [100 mg])
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
7.0-7.5
storage temp.
2-8°C
General description
ATP:ピルビン酸塩2-O-ホスホトランスフェラーゼ
ピルビン酸キナーゼは、237,000のモル質量を持ち、4量体として存在しています。この4量体の各ポリペプチド鎖は、57,200のモル質量を持ちます。本酵素は、プロトマーと呼ばれる2つの相同な触媒粒子を含みます。これらのプロトマーのそれぞれは、2つのポリペプチド鎖を含みます。各プロトマーは、Mn2+およびホスホエノールピルビン酸塩のための1つの部位を含みます。[1]
Application
ピルビン酸キナーゼは、ATPase活性の測定[2]およびアデニル酸塩濃縮の測定に使用されています。[3]
Biochem/physiol Actions
ピルビン酸キナーゼは、プロトンを利用して、P-エノールピルビン酸塩およびADPからピルビン酸塩およびATPへの不可逆的変換を触媒します。最初のステップは、P-エノールピルビン酸塩からADPへのリン酸基の転位であり、ピルビン酸塩およびATPの結合したエノラートの生成を伴います。第二のステップでは、エノラートにプロトンが付加され、ピルビン酸塩のケト体が生成されます。これとは別に、本酵素は、ATPおよび重炭酸依存的ATPase、フルオリドおよびヒドロキシルアミンのリン酸化、グリコール酸のATP依存的リン酸化、そしてオキサロ酢酸の脱カルボキシル化などの、他の活性を示します。[4]
Physical form
3.2 M硫酸アンモニウム溶液中懸濁液、pH約6
Preparation Note
活性化剤:PKは完全な活性の発現に、Mg2+(またはMn2+、Co2+)およびK+(またはNH4+、Rb+)を必要とします。
Analysis Note
夾雑物:GK 0.001%以下、「NADHオキシダーゼ」およびATPase各0.002%以下、≦エノラーゼ、LDH、およびミオキナーゼ各0.01%以下
Other Notes
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断用には使用できません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
10109045001P1506P9136
biological source
rabbit muscle
biological source
rabbit muscle
biological source
rabbit muscle
biological source
rabbit muscle
specific activity
~200 units/mg protein (at 25 °C (500 U/mg at 37 °C) with PEP as the substrate.)
specific activity
~200 units/mg protein (At 25 °C with PEP as the substrate.)
specific activity
350-600 units/mg protein
specific activity
350-600 units/mg protein
form
suspension
form
solution
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
optimum pH
7.0-7.5
optimum pH
7.0-7.5
optimum pH
-
optimum pH
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)