This product is an ammonium sulfate suspension of Myokinase. This information may be determined by values reported in the Certificate of Analysis. A survey of recent lots indicates the an average volume of 160 uL for the 1KU package size, 400 uL for the 2.5KU package size, 800 uL for the 5KU package size, and 1.6 mL for the 10KU package size. The enzyme activity may range from 1500 - 3000 units per milligram protein and the protein concentration may range from 1 - 10 mg/mL. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/m3003#product-documentation
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1000 units | 出荷予測2026年7月14日from市川市大町368 | ¥18,200 |
2500 units | 出荷予測2026年7月14日from市川市大町368 | ¥29,600 |
5000 units | 出荷予測2026年7月14日from市川市大町368 | ¥50,900 |
10000 units | 出荷予測2026年7月14日from市川市大町368 | ¥87,500 |
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-743-3
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
1,500-3,000 units/mg protein (biuret)
Biological source:
rabbit muscle
biological source
rabbit muscle
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
1,500-3,000 units/mg protein (biuret)
mol wt
21 kDa
foreign activity
3-phosphoglyceric phosphokinase ≤0.05%, lactic dehydrogenase and pyruvate kinase ≤0.01%
storage temp.
2-8°C
General description
研究領域:細胞シグナル伝達
ミオキナーゼは、アデニル酸キナーゼまたはADKとも呼ばれる、ホスホトランスフェラーゼ酵素です。ヌクレオシド一リン酸キナーゼのファミリーに属します。ミオキナーゼは骨格筋に見られる酵素であり、ホスホトランスフェラーゼのアジテーターとして機能します。
ミオキナーゼは、アデニル酸キナーゼまたはADKとも呼ばれる、ホスホトランスフェラーゼ酵素です。ヌクレオシド一リン酸キナーゼのファミリーに属します。ミオキナーゼは骨格筋に見られる酵素であり、ホスホトランスフェラーゼのアジテーターとして機能します。
Application
Biochem/physiol Actions
ミオキナーゼまたはアデニル酸キナーゼは、細胞内のエネルギー代謝を調節し、種々の細胞内コンパートメントでアデニンヌクレオチド比のバランスを取る上で重要な役割を果たします。
ミオキナーゼは、アデニンヌクレオチド代謝に関与する重要な酵素です。ミオキナーゼの作用により、アデニンヌクレオチド(ATP、ADP、およびAMP)は確実にサイトゾル内で平衡状態に保たれます。
ミオキナーゼは次の反応を触媒します:ADP + ADP → ATP + AMP
ミオキナーゼは、アデニンヌクレオチド代謝に関与する重要な酵素です。ミオキナーゼの作用により、アデニンヌクレオチド(ATP、ADP、およびAMP)は確実にサイトゾル内で平衡状態に保たれます。
ミオキナーゼは次の反応を触媒します:ADP + ADP → ATP + AMP
ウサギの筋肉ミオキナーゼは、ミオキナーゼ活性に重要なメチオニン残基を変化させるジチオビス-(2-ニトロ安息香酸)で処理することで不活性化できます。 [4]
Physical form
0.001 M EDTAを含む、3.2 M (NH4)2SO4( pH 6.0)溶液中に分散させた懸濁液
Other Notes
1ユニットは、pH 7.6、37°C、1分間で、2.0 μmolのADPをATP + AMPに変換する酵素量です。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| specific activity 1,500-3,000 units/mg protein (biuret) | specific activity 350-600 units/mg protein | specific activity 350-600 units/mg protein | specific activity ≥4,000 units/mg protein |
| biological source rabbit muscle | biological source rabbit muscle | biological source rabbit muscle | biological source rabbit muscle |
| form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder | form ammonium sulfate suspension |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt 21 kDa | mol wt 237 kDa | mol wt 237 kDa | mol wt calculated mol wt 53.2 kDa |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
-
M3003-1KUの容量についてお教えください。
1 回答-